製品名
メタノール, anhydrous, 99.8%
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気密度
1.11 (vs air)
蒸気圧
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99.8%
フォーム
liquid
自己発火温度
725 °F
expl. lim.
36 %
テクニック
tissue processing: suitable
不純物
<0.002% water
<0.005% water (100 mL pkg)
蒸発残留物質
<0.0003%
屈折率
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
SMILES記法
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI Key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- ピオシアニンの合成と精製、分光光度計によるピオシアニン濃度の推定、および分光光度計の吸収データを用いたピオシアニンのモル濃度の計算に使用されます。
- 核型分析に用いられる染色液の成分として使用されます。
- コロニー形成アッセイにおいて細胞コロニーを染色するための染色液の成分として使用されます。
包装
その他情報
法的情報
よく一緒に購入される製品
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
322415-PZ:
322415-18L:4548173134994
322415-VAR:
322415-2L:4548173135021
322415-BULK:
322415-100ML:4548173134970
322415-200L:4548173135014
322415-200L-P2:
322415-18L-P1:
322415-20L:
322415-UC-20L-P2:
322415-20L-P2:
322415-8L:
322415-250ML:
322415-12X100ML:4548173134987
QR-028-1L:
322415-1L:4548173135007
322415-900ML:
322415-6L:
322415-200L-P2-SA:
322415-6X1L:4548173135045
322415-4X2L:4548173135038
322415-1250L-P1:
322415-RSAMPLE:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.