Merck
270989
Sigma-Aldrich
酢酸エチル
anhydrous, 99.8%
別名:
EtOAc
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COOC2H5
CAS番号:
分子量:
88.11
Beilstein:
506104
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード:
anhydrous
アッセイ:
99.8%
bp:
76.5-77.5 °C (lit.)
蒸気圧:
73 mmHg ( 20 °C)
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気密度
3 (20 °C, vs air)
蒸気圧
73 mmHg ( 20 °C)
製品種目
SAFC Hitech®
アッセイ
99.8%
フォーム
liquid
自己発火温度
801 °F
expl. lim.
2.2-11.5 %, 38 °F
不純物
<0.005% water
蒸発残留物質
<0.0005%
屈折率
n20/D 1.3720 (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
溶解性
water: soluble
密度
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
SMILES記法
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI Key
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
酢酸エチルは、ホルマリン-エーテル沈降テクニックにおけるジエチルエーテルの代わりとなる有効な溶媒であり、糞便検体中の卵、幼虫、および包嚢の濃縮に使用されます。アセトアルデヒドは、Ce添加チタニア表面上の酸化銅存在下、エタノールおよび酢酸エチルの酸化燃焼において生成される反応中間物です。
アプリケーション
酢酸エチルは、γ-ベンジル-L-グルタミン酸N-カルボキシ無水物 (BLG-NCA)の合成のための溶媒として使用されることがあります。
包装
通い容器のオプションをご覧ください。
法的情報
SAFC Hitech is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
24.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-4 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
270989-PZ:
270989-100ML:4548173128382
270989-8L:
270989-200L:4548173128412
270989-18L:4548173128399
270989-1L:4548173128405
270989-BULK:
270989-6X1L:4548173253251
270989-2L:4548173128429
270989-4X2L:4548173253244
270989-20L:
270989-250ML:
270989-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
Fernando E Maturi et al.
Materials (Basel, Switzerland), 12(6) (2019-03-25)
Mesoporous silica nanoparticles prepared by organic template-driven synthesis have been successfully explored as carriers of the drug-derivate green luminescent complex of terbium (III) with the nonsteroidal anti-inflammatory drug ketoprofen. The terbium (III) complex was synthesized by reacting ketoprofen sodium salt
Andreas F Thünemann et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 22(5), 2351-2357 (2006-02-24)
Superparamagnetic iron oxide particles (SPIO) of maghemite were prepared in aqueous solution and subsequently stabilized with polymers in two layer-by-layer deposition steps. The first layer around the maghemite core is formed by poly(ethylene imine) (PEI), and the second one is
Complete oxidation of CO, ethanol, and ethyl acetate over copper oxide supported on titania and ceria modified titania.
Larsson PO and Andersson A.
J. Catal., 179(1), 72-89 (1998)
Izabela N Faria Gomes et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(21) (2019-11-07)
Plant-based compounds are an option to explore and perhaps overcome the limitations of current antitumor treatments. Annona coriacea Mart. is a plant with a broad spectrum of biological activities, but its antitumor activity is still unclear. The purpose of our
K H Young et al.
Journal of clinical microbiology, 10(6), 852-853 (1979-12-01)
Ethyl acetate appears to be a satisfactory subsitute solvent for diethyl ether in the Formalin-ether sedimentation technique. In comparative studies, concentration of organisms with ethyl acetate was equal to or greater than that with diethyl ether. No distortion or alteration