Merck
34858
Sigma-Aldrich
酢酸エチル
suitable for HPLC, ≥99.7%
別名:
EtOAc
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COOC2H5
CAS番号:
分子量:
88.11
Beilstein:
506104
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥99.7%
テクニック:
GC/MS: suitable
HPLC: suitable
アプリケーション:
food and beverages
bp:
76.5-77.5 °C (lit.)
蒸気圧:
73 mmHg ( 20 °C)
認証
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
品質水準
蒸気密度
3 (20 °C, vs air)
蒸気圧
73 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.7%
フォーム
liquid
自己発火温度
801 °F
expl. lim.
2.2-11.5 %, 38 °F
テクニック
GC/MS: suitable
HPLC: suitable
不純物
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.005% free acid (as CH3COOH)
≤0.03% water (Karl Fischer)
屈折率
n20/D 1.3720 (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
密度
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
UV吸収
λ: 255 nm Amax: ≤0.70
λ: 260 nm Amax: ≤0.30
λ: 270 nm Amax: ≤0.10
λ: 300 nm Amax: ≤0.01
λ: 400 nm Amax: ≤0.01
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
room temp
SMILES記法
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI Key
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
酢酸エチルはジエチルエーテルの効果的な代替溶媒です。
アプリケーション
酢酸エチルは、ローズヒップ(Rosa canina(イヌバラ) L.,Rosaceae(バラ))粉末の単離用溶媒として使用されています。酢酸エチルは、ガスクロマトグラフィ/質量分析法(GC-MS)による定量評価のためのワインの揮発性チオールの抽出溶媒として使用されています。
包装
通い容器のオプションをご覧ください。
その他情報
Pure-Pac(ピュアパック)® II容器は、分注溶媒用にMicromatic MacroValve(マイクロマチックマクロバルブ)カプラーZ560723を必要とします。
特記事項
  • カタログ番号34858-4X2.5Lは製造中止です。代替品は34858-2.5Lです。
  • カタログ番号34858-6X1Lは製造中止です。代替品は34858-1Lです。
おすすめ製品
HPLCまたはLC-MS分析に理想的なリクロピュア試薬が見つかります
法的情報
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
24.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-4 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
34858-20L-P2-3F:
34858-PZ:
34858-200L-LSNBBL:
34858D-2.5L:
34858-72X2.5L:
34858-VAR:
34858-4X2.5L:4548174004654
34858-185L:4548173259659
34858D-7L:
34858-20L-P2:
34858-1L:4548173218540
34858D-VAR:
34858-200LP2-3F-LS:
34858-30L-RC:
34858-50L-P2-3F-LS:
34858D-25L:
34858-18L:
34858P-2.5L:
34858-45L:4548173259680
34858-4X4L:
34858P-4X2.5L:4548173259765
34858-7L:4548173259734
34858-200L-LS:
34858-50L-P2:4548173259710
34858-200L-P1-SB:
34858S-4BAR-200L:
34858-5L:
34858-2L:4548173218557
34858-50L-P2-3F:
34858-2.5L:4548173259666
34858-18L-P1:
34858N-72X2.5L:
34858-HU-20L-P2:
34858-2.5L-C:
34858-6X1L:4548173259727
34858-100ML:4548173218533
34858-200L-P1SBBL:
34858JP-6X1L:4548173259758
34858-4L-PW:
34858-4L:
34858-4X2L:4548173259703
34858P-7L:4548173259772
34858S-1000L:
34858-200L-P2-3F:
34858S-5BAR-200L:
34858-200L:4548173259673
34858S-45L:4548173259789
34858JP-4X2.5L:4548173259741
34858-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
酢酸エチル for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.09623
酢酸エチル
酢酸エチル analytical standard
Supelco
58958
酢酸エチル
ヘプタン suitable for HPLC, ≥99%
Sigma-Aldrich
34873
ヘプタン
Lasse Saaby et al.
Phytotherapy research : PTR, 25(2), 195-201 (2010-07-16)
A previously published systematic review and a metaanalysis have concluded that the consumption of standardized rose hip powder (Rosa canina L.) can reduce pain in osteoarthritis patients. Synovial inflammation has been suggested to play an important role in the pathogenesis
Maria Nikolantonaki et al.
Analytica chimica acta, 660(1-2), 102-109 (2010-01-28)
As volatile thiols are nucleophiles, they are capable of additional reactions with electrophiles. In enology, this concerns reactions between volatile or non-volatile thiols and oxidized phenolic compounds. Initial studies concerning the reactivity of volatile thiols with polyphenols showed that (+)-catechin
K H Young et al.
Journal of clinical microbiology, 10(6), 852-853 (1979-12-01)
Ethyl acetate appears to be a satisfactory subsitute solvent for diethyl ether in the Formalin-ether sedimentation technique. In comparative studies, concentration of organisms with ethyl acetate was equal to or greater than that with diethyl ether. No distortion or alteration
Tsukasa Horiyama et al.
PloS one, 9(9), e108642-e108642 (2014-09-27)
Escherichia coli produces the iron-chelating compound enterobactin to enable growth under iron-limiting conditions. After biosynthesis, enterobactin is released from the cell. However, the enterobactin export system is not fully understood. Previous studies have suggested that the outer membrane channel TolC
Flavio G Rocha et al.
Biomaterials, 29(19), 2884-2890 (2008-04-09)
Our group has previously created a functional neointestine that is capable of restoring absorptive function. However, the endogenous level of vascular endothelial growth factor (VEGF) is markedly reduced in the construct compared to native bowel. Therefore, we wanted to locally
資料
Rapid & accurate analysis of 208 pesticides and their metabolites in a fruit sample using Supel™ QuE QuEChERS mixes for sample preparation and GC-MS/MS.
LC-MS/MS-based determination of 19 sulfonamides, 13 quinolones, and 3 tetracycline drug residues in pork meat samples using Supel™ Swift HLB for extraction.