Merck
34863
Sigma-Aldrich
2-プロパノール
99.9%, suitable for HPLC
別名:
イソプロパノール, sec-プロピルアルコール, IPA, イソプロピルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHOH
CAS番号:
分子量:
60.10
Beilstein:
635639
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.05
アッセイ:
99.9%
テクニック:
HPLC: suitable
アプリケーション:
food and beverages
bp:
82 °C (lit.)
蒸気圧:
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
製品名
2-プロパノール, suitable for HPLC, 99.9%
蒸気密度
2.1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
99.9%
フォーム
liquid
自己発火温度
750 °F
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
テクニック
HPLC: suitable
不純物
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.001% free acid (as C2H5COOH)
≤0.05% water (Karl Fischer)
APHA: ≤10
透過率
210 nm, ≥20%
220 nm, ≥50%
230 nm, ≥75%
260 nm, ≥98%
屈折率
n20/D 1.377 (lit.)
pH
7.0 (20 °C)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
密度
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
UV吸収
λ: 205 nm Amax: ≤1.0
λ: 210 nm Amax: ≤0.70
λ: 220 nm Amax: ≤0.20
λ: 230 nm Amax: ≤0.10
λ: 260 nm Amax: ≤0.01
λ: 400 nm Amax: ≤0.01
アプリケーション
food and beverages
SMILES記法
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI Key
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-プロパノール(イソプロパノール)は、二級アルコールです。様々な燃料電池のための燃料の代わりとして検討されています。2-プロパノールに溶解したCuo粉末は、Cuコロイドのレーザーアブレーションによる合成に使用されています。Zn(NO32との懸濁液が、P25-TiO2の厚い均一層でコーティングした、二酸化チタンコーティングステンレススチール(P25-TiO2/SS)光陽極の作成に使用されています。この光陽極は、電気化学的光触媒(ECPC)分解プロセスに使用されました。
アプリケーション
2-プロパノールは、二機能性のCuベース触媒の存在下、メチルイソブチルケトンの十分な収率での合成に使用されています。酸化チタンを支持した酸化マンガンの存在下で酸化され、アセトンを生成します。
2-プロパノール(イソプロパノール)は、Capsicum annum果皮抽出液中のカロテンおよびキサントフィルのHPLCによる分離および定量測定に使用されています。本試薬は、Pt-TiO2/Ti電極の作成のためのPtおよびTiO2前駆体を溶解する溶媒として使用されています。
包装
通い容器のオプションをご覧ください。
その他情報
2-プロパノールの混和性に関する情報については、以下のリンクにアクセスしてください:
2-プロパノールの混和性/非混和性に関する表
特記事項
  • カタログ番号34863-4X2.5Lは製造を中止します。仕様が全く同一で物理的に同一の単一ボトル34863-2.5Lをご注文ください。
  • カタログ番号34863-6X1Lは製造を中止します。仕様が全く同一で物理的に同一の単一ボトル34863-1Lをご注文ください。
おすすめ製品
HPLCまたはLC-MS分析に適したLiChropur試薬を見つけます。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
53.6 °F - closed cup
引火点(℃)
12.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
34863-50L-P2-LS:
34863JP-4X2.5L:4548173260266
34863P-2.5L:
34863JP-6X1L:4548173260273
34863S-5BAR-1000L:
34863-185L:
34863-6X1L:4548173260242
34863P-4X2.5L:4548173260280
34863-4X4L:4548173241395
34863-2L:4548173218564
34863-100ML:4548173241357
34863-HU-20L-P2:
34863-200L-P2-LS:
34863-200L-P2:
34863-5L:
34863-144X1L:
34863-72X2.5L:
34863-4L-PW:
34863-4L:4548173241371
34863-4X2L:4548173241388
34863-1L:4548173218502
34863S-4BAR-185L:
34863-50L-P2:
34863-45L:4548173260228
34863-BULK:
34863S-5BAR-185L:
34863-200L:4548173260211
34863-2.5L:4548173260204
34863-VAR:
34863-4X2.5L:4548173984810
34863-18L:4548173241364
34863-30L:
34863-7L:4548173260259
34863-2.5L-PC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Electrochemical oxidation of alcohols on Pt-TiO2 binary electrodes.
Hasa B, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 38(35), 15395-15404 (2013)
A study of anatase-supported Mn oxide as catalysts for 2-propanol oxidation.
Gallardo-Amores JM, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 22(4), 249-259 (1999)
Electrochemical photocatalytic degradation of dye solution with a TiO2-coated stainless steel electrode prepared by electrophoretic deposition.
Lin WC, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 140, 32-41 (2013)
One-step MIBK synthesis: a new process from 2-propanol.
Di Cosimo JI, et al.
J. Catal., 208(1), 114-123 (2002)
Evaluation of Ethanol, 1-Propanol, and 2-Propanol in a Direct Oxidation Polymer-Electrolyte Fuel Cell A Real-Time Mass Spectrometry Study.
Wang J, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 142(12), Wang J-Wang J (1995)
資料
A workflow for the sample preparation of hemp bud, hemp oil, chocolate, gummy, candy, and cream for the HPLC-PDA separation and analysis of 17 cannabinoids.