Merck
190764
Sigma-Aldrich
2-プロパノール
≥99.5%, ACS reagent, suitable for RNA extraction
別名:
イソプロパノール, sec-プロピルアルコール, IPA, イソプロピルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHOH
CAS番号:
分子量:
60.10
Beilstein:
635639
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
product name
2-プロパノール, ACS reagent, ≥99.5%
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
2.1 (vs air)
蒸気圧
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥99.5%
形状
liquid
自己発火温度
750 °F
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
テクニック
RNA extraction: suitable
不純物
≤0.0001 meq/g Titr. acid or base
≤0.002% carbonyl compounds (as propionaldehyde or acetone)
≤0.2% water
蒸発残留物質
≤0.001%
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.377 (lit.)
pH
7.0 (20 °C)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
溶解性
H2O: passes test
密度
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI Key
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-プロパノールは、イソプロパノールまたはイソプロピルアルコールとも呼ばれており、第二アルコールであり、無色の液体で、有機合成の溶媒や中間体、水、エタノール、エーテル、酢酸エチル、THF、クロロホルムなどの溶媒の混和物として広く使用されています。
アプリケーション
イソプロパノールは、その特性により、多種多様な用途に使用できます。
  • 有機合成の溶媒
  • 化学中間体
  • 殺菌薬
  • 抗菌薬
  • サンプル保存薬
特徴および利点
ACS溶媒は、米国化学会(ACS)の高い基準に適合しているか上回っており、 個々の化合物に専用の試験規格があります。米国化学会によれば、ACS試薬グレードは、ほとんどの化学分析や反応に使用するために十分な純度を有する物質であることを意味しています
包装
通い容器のオプションをご覧ください。
greener alternative product
製品番号
詳細
価格
関連製品
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
53.6 °F - closed cup
引火点(℃)
12.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
190764-2.5L:4548173309996
190764-500ML:4548173112305
190764-6X500ML:4548173112329
190764-50L-P2-LS:
190764-6X1L:4548173112312
190764-25ML:
190764-CP-50L-P2:
190764-4X4L:4548173112299
190764-1L:4548173112244
190764-2L:4548173112275
190764-200L:4548173112251
190764-HU-20L-P2:
190764-BULK:
190764DS-270GA:
190764-199L:4548173250267
190764-18L-CS:4548173370576
190764-20L-P2:
190764-VAR:
190764-RSAMPLE:
190764-CH:
190764-200L-PD:
190764-18L:4548173250250
190764-4L:4548173112282
190764-200L-PW:
190764-20L:4548173112268
190764-4X4L-PB:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Felix Moltzahn et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (54)(54), doi:10-doi:10 (2011-08-19)
The broad involvement of miRNAs in critical processes underlying development, tissue homoeostasis and disease has led to a surging interest among the research and pharmaceutical communities. To study miRNAs, it is essential that the quantification of microRNA levels is accurate
Michelle T Paulsen et al.
Methods (San Diego, Calif.), 67(1), 45-54 (2013-08-27)
Gene expression studies commonly examine total cellular RNA, which only provides information about its steady-state pool of RNA. It remains unclear whether differences in the steady-state reflects variable rates of transcription or RNA degradation. To specifically monitor RNA synthesis and
A study of anatase-supported Mn oxide as catalysts for 2-propanol oxidation.
Gallardo-Amores JM, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 22(4), 249-259 (1999)
Highly efficient synthesis of cyclic ureas from CO2 and diamines by a pure CeO2 catalyst using a 2-propanol solvent.
Tamura M, et al.
Green Chemistry, 15(6), 1567-1577 (2013)
Electrochemical photocatalytic degradation of dye solution with a TiO2-coated stainless steel electrode prepared by electrophoretic deposition.
Lin WC, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 140, 32-41 (2013)