Merck
909955
Sigma-Aldrich
2-プロパノール
greener alternative
≥99.5%, BioRenewable, ReagentPlus®
別名:
sec-プロピルアルコール, IPA, イソプロパノール, イソプロピルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHOH
CAS番号:
分子量:
60.10
Beilstein:
635639
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
NACRES:
NA.05
アッセイ:
≥99.5%
bp:
82 °C (lit.)
蒸気圧:
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
製品名
2-プロパノール, BioRenewable, ReagentPlus®, ≥99.5%
蒸気密度
2.1 (vs air)
蒸気圧
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99.5%
フォーム
liquid
自己発火温度
750 °F
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
環境により配慮した代替製品の特徴
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
renewable carbon content
78%
屈折率
n20/D 1.377 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
密度
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI Key
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is biorenewable and thus it aligns with "Safer Solvents and Auxiliaries" and "Use of Renewable Feedstocks". Click here  for more information. This ReagentPlus® grade 2-propanol is a drop-in replacement for any 2-propanol application. Made from 78.0% renewable carbon (verified through C14 ASTM D6866-16 testing) and produced in an environmentally friendly way that reduces the carbon footprint of production and reliance on fossil fuels. Because it is not from petroleum, it is free from many non-renewable contaminants, such as benzene, phthalates, and other phenols, leading to a higher quality product.
アプリケーション
Isopropanol can be used in different applications such as:
  • Solvent in organic synthesis
  • Chemical intermediate
  • Disinfectant
  • Antibacterial properties
  • Sample preservative
特徴および利点
  • Renewable Carbon Content >78.0%
  • ASTM D6866 - Standard Test Methods for Determining the Biobased Content
  • Made from Renewable Resource - corn waste
  • Replacement for Petroleum-based 2-Propanol
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
53.6 °F - closed cup
引火点(℃)
12.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
909955-VAR:
909955-4L:
909955-500ML:
909955-18L-CS:
909955-200L:
909955-BULK:
909955-1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
Green chemicals evaluation aligns with the 12 Principles of Green Chemistry, emphasizing resource efficiency and hazard reduction.
Why should you have to choose between solvents that are ecological and those that are reliable? Enjoy both at once with our biorenewable and greener solutions. Cyrene™ solvent is a new dipolar aprotic alternative to common REACH restricted solvents, such as N methyl-2-pyrrolidone (NMP) and Dimethylformamide (DMF).