Merck
904082
Sigma-Aldrich
アセトン
greener alternative
BioRenewable, ACS reagent, ≥99.5%
別名:
Dimethyl ketone, Propanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COCH3
CAS番号:
分子量:
58.08
Beilstein:
635680
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
NACRES:
NA.02
グレード:
ACS reagent
アッセイ:
≥99.5%
bp:
56 °C/760 mmHg (lit.)
蒸気圧:
184 mmHg ( 20 °C)
グレード
ACS reagent
認証
suitable for EPA 1613
蒸気密度
2 (vs air)
蒸気圧
184 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5%
フォーム
liquid
expl. lim.
13.2 %
環境により配慮した代替製品の特徴
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
renewable carbon content
100%
屈折率
n20/D 1.359 (lit.)
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChI Key
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is 100% biorenewable and thus aligns with "Safer Solvents and Auxiliaries" and "Use of Renewable Feedstocks". Click here for more information.
This ACS grade Acetone is a drop-in replacement for any Acetone application. Made from 100% renewable carbon (verified through C14 ASTM D6866-16 testing) and produced in an environmentally friendly way that reduces the carbon footprint of production and reliance on fossil-fuels.
Because it is not from petroleum, it is free from many non-renewable contaminants, such as benzene, phthalates and other phenols, leading to higher quality product.
アプリケーション
アセトンの発光強度は溶液の成分によって決まります。UV光を吸収したアセトンが光分解され、ラジカルが生じます。
  • Used as a solvent and/or building block in organic syntheses, such as SN2 reactions and Jones oxidation
  • Mobile phase in Thin layer chromatography (TLC) and other analytical applications
This is a plant waste-derived acetone, that acts as a drop-in replacement for any acetone application with no change in procedure or equipment necessary.
特徴および利点
  • Made from Renewable Resource
  • Replacement for Petroleum-based Acetone
  • Renewable Carbon Content - ≥99.9%
  • ASTM D6866 - Standard Test Methods for Determining the Biobased Content
関連製品
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
904082-1L:4548173359700
904082-4X4L-PB:
904082-18L:
904082-2.5L:4548173359717
904082-BULK:
904082-4L:
904082-200L:
904082-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
アセトン puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
32201
アセトン
アセトン analytical standard
Supelco
90872
アセトン
アセトン United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1006801
アセトン
アセトン HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥99.9%
Sigma-Aldrich
650501
アセトン
アセトン EMPLURA®
Supelco
8.22251
アセトン
アセトン for analysis EMPARTA® ACS
Supelco
1.07021
アセトン
関連コンテンツ
Why should you have to choose between solvents that are ecological and those that are reliable? Enjoy both at once with our biorenewable and greener solutions. Cyrene™ solvent is a new dipolar aprotic alternative to common REACH restricted solvents, such as N methyl-2-pyrrolidone (NMP) and Dimethylformamide (DMF).
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.