Merck
809519
Sigma-Aldrich
アセトン
ACS reagent, ≥99.5%, ≤2 ppm low benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COCH3
CAS番号:
分子量:
58.08
Beilstein:
635680
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
NACRES:
NA.21
グレード:
ACS reagent
アッセイ:
≥99.5%
bp:
56 °C/760 mmHg (lit.)
蒸気圧:
184 mmHg ( 20 °C)
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
2 (vs air)
蒸気圧
184 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5%
フォーム
liquid
expl. lim.
13.2 %
不純物
≤2 ppm low benzene
屈折率
n20/D 1.359 (lit.)
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChI Key
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Acetone is a polar, aprotic organic solvent. It is a colorless and highly volatile liquid. It is commonly used in organic syntheses as solvent and/or building block, in pharmaceutical and personal care industries. This grade meets ACS requirements, making it ideal for a wide range of analytical applications.
アプリケーション
アセトンの発光強度は溶液の成分によって決まります。UV光を吸収したアセトンが光分解され、ラジカルが生じます。
  • Used as solvent and/or building block in organic syntheses, such as SN2 reactions and Jones oxidation
  • Mobile phase in Thin layer chromatography (TLC)
  • Used as solvent in chemical molecules delivery systems in pharmaceutical and cosmetic industries
  • Cleaning proposes
特徴および利点
ACS solvents meet or exceed the high standards of the American Chemical Society (ACS) ,with test specifications that are specialized to every compound. According to the American Chemical Society, ACS reagent grade implies that it is a substance of sufficient purity to be used in most chemical analyses or reactions.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
809519-200L-PW:
809519-BULK:
809519-VAR:
809519-200L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)