Merck
W332615
Sigma-Aldrich
アセトン
greener alternative
natural, ≥97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COCH3
CAS番号:
分子量:
58.08
FEMA番号:
3326
Beilstein:
635680
EC Number:
欧州評議会番号:
737
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
7.050
NACRES:
NA.21
官能:
apple; ethereal
グレード:
natural
食物アレルゲン:
no known allergens
グレード
natural
品質水準
法規制遵守
FDA 21 CFR 117
蒸気密度
2 (vs air)
蒸気圧
184 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥97%
フォーム
liquid
expl. lim.
13.2 %
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
clear colorless
屈折率
n20/D 1.359 (lit.)
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
フォーマット
neat
環境により配慮した代替製品カテゴリ
官能
apple; ethereal
SMILES記法
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChI Key
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アセトンは、主に食品業界で溶媒、着色希釈剤、風味増強剤として使用される揮発性液体です。また、多くの有機溶媒、水、油との混和性のため、抽出剤としても使用されます。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。本品はバイオ再生可能であるため、「より安全な化学物質の設計」および「再生可能な原料の使用」に沿っています。
アプリケーション
アセトンの発光強度は溶液の成分によって決まります。UV光を吸収したアセトンが光分解され、ラジカルが生じます。
免責事項
研究開発用途向け、またはEU以外の食品用途向け。&小売販売用ではありません。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W332615-4KG:4548173284460
W332615-VAR:
W332615-SAMPLE:
W332615-100G:4548173284446
W332615-1KG:4548173284453
W332615-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
アセトン for analysis EMPARTA® ACS
Supelco
1.07021
アセトン
アセトン EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JPE, NF
SAFC
1.00013
アセトン
アセトン for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.00014
アセトン
Handbook of Preservatives, 267-267 (2004)
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 20-22 (1997)
Hugo Lövheim et al.
Alzheimer's & dementia : the journal of the Alzheimer's Association, 11(6), 593-599 (2014-07-22)
Previous studies have suggested a link between herpes simplex virus (HSV) type 1 and the development of Alzheimer's disease (AD). The present analysis included 3432 persons (53.9% women, mean age at inclusion 62.7 ± 14.4 years) with a mean follow-up
Oleksiy Krupin et al.
Optics express, 21(1), 698-709 (2013-02-08)
Straight long-range surface plasmon waveguides are demonstrated as biosensors for the detection of cells, proteins and changes in the bulk refractive index of solutions. The sensors consist of 5 μm wide 22 nm thick Au stripes embedded in polymer (CYTOP™)
Juan A López-Ráez et al.
Plant science : an international journal of experimental plant biology, 230, 59-69 (2014-12-07)
Apocarotenoids are a class of compounds that play important roles in nature. In recent years, a prominent role for these compounds in arbuscular mycorrhizal (AM) symbiosis has been shown. They are derived from carotenoids by the action of the carotenoid