Merck
439126
Sigma-Aldrich
アセトン
suitable for HPLC, ≥99.9%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COCH3
CAS番号:
分子量:
58.08
Beilstein:
635680
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12190000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.02
蒸気密度
2 (vs air)
品質水準
蒸気圧
184 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.9%
形状
liquid
expl. lim.
13.2 %
テクニック
HPLC: suitable
不純物
≤0.5% (water)
蒸発残留物質
<0.0002%
clear colorless
屈折率
n20/D 1.359 (lit.)
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
溶解性
water: miscible
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV吸収
λ: 330 nm Amax: 1.00
λ: 340 nm Amax: 0.10
λ: 350 nm Amax: 0.02
λ: 400 nm Amax: 0.01
適合性
suitable (pesticide analysis)
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChI Key
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アセトンはケトンの1種です。700°Cまたは650°Cで希土類酸化物(La2O3またはY2O3)と共に焼成されたTiO2(P25)の混合物はアセトンは効率的に酸化する光触媒であると報告されています。 その気相アルドール縮合は、MgOで調べられており、アルカリ(Li、Na、K、およびCs)金属イオンまたはアルカリ土類(Ca、Sr、およびBa)金属イオンにより促進されました。 触媒としてのMg-Al層状複水酸化物(LDH)および補償アニオンとしてのCl-および/またはCO32-の存在下でアルドール縮合を経て、ジアセトンアルコールおよびメシチルオキシドが生成されます。 ジペプチド(触媒)存在下でのさまざまなイサチンとアセトンとのエナンチオ選択的アルドール縮合が報告されています。
アプリケーション
アセトンの発光強度は溶液の成分によって決まります。UV光を吸収したアセトンが光分解され、ラジカルが生じます。
ストレプトアビジンビーズを使用し変性蛋白の親和性精製を行い、そのときの溶媒としてアセトンを使用しました。精製の目的は、質量分析法(MS)によるポリ(ADP-リボース)ポリメラーゼ(PARP)基質蛋白の同定です。
以下の研究に使用することができます。
  • 生物サンプル(血液)中のグルコース代謝のNMRによる評価
  • 13 wt%の非晶質ポリ(乳酸)(PLA)溶液の調製:この溶液はエレクトロスピニング法によるPLA膜の調製に必要とされます。
  • スルホン化グラフェン酸化物-Pd/コージェライト触媒存在下でのメチル急ブチルケトン(MIBK)合成の前駆体として。
  • (4-ヒドロキシメチル-2,2-ジメチル-1,3-ジオキソラン)の合成:この物質は、超臨界流体(SCF)技術を用いてグリセロールから導かれるゾルケタールの1種です。
この物質は以下のアセトンヒドラゾンの合成に使用することができます:
  • 1-イソプロピリデン-2-メチルヒドラジン
  • 1-イソプロピリデン-2-ヒドロキシエチルヒドラジン
  • 1-イソプロピリデン-2-ホルムヒドラジン
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
439126-4L:4548173150598
439126-2X10L:4548173150581
439126-20L-P2-3C:
439126-50L-P2-3C:
439126-4X4L:4548173150604
439126-1L:
439126-50L:4548173150611
439126-20L:4548173150574
439126-BULK:
439126-18L:4548173150567
439126-10L:
439126-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
アセトン for gas chromatography ECD and FID SupraSolv&#174;
Supelco
1.00012
アセトン
アセトン Laboratory Reagent, &#8805;99.5%
Sigma-Aldrich
179973
アセトン
アセトン puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, &#8805;99% (GC)
Sigma-Aldrich
24201
アセトン
Synthesis and characterization of acetone hydrazones.
Miro SC and Delalu H.
Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie, 638(1), 57-63 (2012)
Ketalization of glycerol to solketal in supercritical acetone.
Royon D, et al.
Journal of Supercritical Fluids, 58(1), 88-92 (2011)
Sulfonated graphene oxide supported Pd bifunctional catalyst for one-pot synthesis of methyl isobutyl ketone from acetone with high conversion and selectivity.
Liu M, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 408, 85-90 (2015)
Saskia Kley et al.
American journal of physiology. Regulatory, integrative and comparative physiology, 296(4), R936-R943 (2009-02-06)
Obesity is a risk factor for type 2 diabetes in cats. The risk of developing diabetes is severalfold greater for male cats than for females, even after having been neutered early in life. The purpose of this study was to
Development of eco-efficient micro-porous membranes via electrospinning and annealing of poly (lactic acid).
Li L, et al.
Journal of Membrane Science, 436, 57-67 (2013)