Merck
179973
Sigma-Aldrich
アセトン
Laboratory Reagent, ≥99.5%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COCH3
CAS番号:
分子量:
58.08
Beilstein:
635680
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
eCl@ss:
39021201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
Laboratory Reagent
品質水準
蒸気密度
2 (vs air)
蒸気圧
184 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5%
形状
liquid
expl. lim.
13.2 %
不純物
≤0.5% water
蒸発残留物質
≤0.002%
屈折率
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L)
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChI Key
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アセトンは、極性有機溶媒です。 混合されたTiO2-希土類酸化物の存在下で光触媒酸化を受けることができます。
アプリケーション
アセトンの発光強度は溶液の成分によって決まります。UV光を吸収したアセトンが光分解され、ラジカルが生じます。
アセトンは、触媒としてMg-Al層状複水酸化物(LDH)、主産物としてジアセトンアルコールおよびメシチルオキシドを提供する補償アニオンとしてCl-および/またはCO32-の存在下でアルドール反応を行います。 そのエナンチオ選択性アルドールは、ジペプチド触媒型1-アルキル3-(2-オクソプロピル)-3-ヒドロキシインドリン-2-オンの存在下で、さまざまなイサチンと縮合します。 アセトン水溶液は、過マンガン酸カリウムを用いて1,2-ジケトンに対するアルキンの酸化のための媒体として使用できるでしょう。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
179973-10L-PE:
179973-6X1L:4548173249919
179973-4X4L-PB:
179973-25L:
179973-18L:4548173110684
179973-VAR-D:
179973-VAR:
179973-18L-CS:4548173372006
179973-10L:
179973-4X4L:4548173110721
179973-4L:4548173110714
179973-4X5L:
179973-2.5L:
179973-20L:4548173110707
179973-5L:
179973-1L:4548173110691
179973-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Preparation of 1,2-diketones: oxidation of alkynes by potassium permanganate in aqueous acetone
Srinivasan NS and Donald GL
The Journal of Organic Chemistry, 44(9), 1574-1574 (1979)
Aldol condensation of acetone over layered double hydroxides of the meixnerite type.
Tichit D, et al.
Applied Clay Science, 13(5), 401-415 (1998)
An investigation on photocatalytic activities of mixed TiO2-rare earth oxides for the oxidation of acetone in air.
Lin J and Jimmy CY.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 116(1), 63-67 (1998)
Gianluigi Luppi et al.
The Journal of organic chemistry, 70(18), 7418-7421 (2005-08-27)
[reaction: see text] The aldol condensation of acetone with several isatins is described. The desired compound was obtained in quantitative yield and with good enantioselectivities up to 77%. The best results were obtained with 10 mol % H-D-Pro-L-beta3-hPhg-OBn as a
Oleksiy Krupin et al.
Optics express, 21(1), 698-709 (2013-02-08)
Straight long-range surface plasmon waveguides are demonstrated as biosensors for the detection of cells, proteins and changes in the bulk refractive index of solutions. The sensors consist of 5 μm wide 22 nm thick Au stripes embedded in polymer (CYTOP™)