Merck
32201
Sigma-Aldrich
アセトン
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COCH3
CAS番号:
分子量:
58.08
Beilstein:
635680
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
eCl@ss:
39021201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.02
アッセイ:
≥99.5% (GC)
テクニック:
UV/Vis spectroscopy: suitable
bp:
56 °C/760 mmHg (lit.)
蒸気圧:
184 mmHg ( 20 °C)
グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
品質水準
認証
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
蒸気密度
2 (vs air)
蒸気圧
184 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5% (GC)
フォーム
liquid
expl. lim.
13.2 %
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
不純物
≤0.0002% KMnO4 red. matter (as O)
≤0.0002% benzene
≤0.0008% free alkali (as NH3)
≤0.001% aldehydes (as HCHO)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.0015% free acid (as CH3COOH)
≤0.01% ethanol (GC)
≤0.05% 2-propanol
≤0.05% methanol
≤0.2% water (Karl Fischer)
屈折率
n20/D 1.3580-1.3600
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L)
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Al: ≤0.5 ppm
B: ≤0.02 ppm
Ba: ≤0.1 ppm
Bi: ≤0.1 ppm
Ca: ≤0.5 ppm
Cd: ≤0.05 ppm
Co: ≤0.01 ppm
Cr: ≤0.02 ppm
Cu: ≤0.02 ppm
Fe: ≤0.1 ppm
K: ≤0.5 ppm
Li: ≤0.1 ppm
Mg: ≤0.1 ppm
Mn: ≤0.01 ppm
Mo: ≤0.1 ppm
Na: ≤0.5 ppm
Ni: ≤0.02 ppm
Pb: ≤0.02 ppm
Sn: ≤0.1 ppm
Sr: ≤0.1 ppm
Zn: ≤0.05 ppm
SMILES記法
CC(C)=O
フォーマット
neat
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChI Key
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Mixtures of TiO2 (P25) with rare earth oxides (La2O3 or Y2O3) calcined at 700°C or 650°C have been reported to efficiently photocatalyze oxidation of acetone. Its aldol condensation in vapor-phase has been investigated over MgO promoted with alkali (Li, Na, K and Cs) or alkaline earth (Ca, Sr and Ba) metal ions. It undergoes Aldol condensation in the presence of Mg-Al layered double hydroxides (LDH) as catalysts and Cl- and/or CO32- as compensating anions to afford diacetone alcohol and mesityl oxide. Enantioselective Aldol condensation of acetone with various isatins in the presence of dipeptides (catalyst) has been described.
アプリケーション
アセトンの発光強度は溶液の成分によって決まります。UV光を吸収したアセトンが光分解され、ラジカルが生じます。
Acetone was used in the synthesis of Ga (Gallium)-DOTATATE (where DOTA=1,4,7,10-tetraazacyclo- dodecane -1,4,7,10-tetraacetic acid) chemicals. It may be used in an assay for determination of ester groups in lipids by spectrophotometric methods.
その他情報
The article number 32201-4X2.5L will be discontinued. Please order the single bottle 32201-2.5L which is physically identical with the same exact specifications.
The article number 32201-6X1L will be discontinued. Please order the single bottle 32201-1L which is physically identical with the same exact specifications.
The article number 32201-6X1L-M will be discontinued. Please order the single bottle 32201-1L-M which is physically identical with the same exact specifications.
greener alternative product
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
32201-10L:4548173256610
32201-4X2.5L:4548173256733
32201-6X1L:4548173256757
32201-VAR:
32201-25L-C:
32201-72X2.5L-D:
32201-2.5L:4548173370712
32201-288X1L:4548173256719
32201JP-6X1L:4548173256795
32201S-2.5L:4548173256818
32201-1L-GL:4548173256672
32201-1L:4548173256665
32201-25L:4548173256702
32201-144X2.5L-D:
32201S-1L:4548173256801
32201-7L:4548173256771
32201-10L-D:
32201S-4X2.5L:4548173256825
32201-2.5L-GL:4548173256689
32201-72X2.5L:
32201-45L:4548173256726
32201-144X2.5L:4548173256627
32201-1L-GL-D:
32201-2.5L-PC:
32201-VAR-D:
32201-2.5L-C:
32201E-1L-GL:
32201-160KG:4548173256641
32201-BULK:
32201S-25L:
32201-160KG-D:
32201-155KG:4548173256634
32201JP-4X2.5L:4548173256788
32201N-144X2.5L-D:
32201-288X1L-D:
32201-192X2.5L-D:
32201-6X1L-GL-D:
32201-4X2.5L-GL:4548173256740
32201-18L:4548173256658
32201-20KG:4548173256696
32201-192X2.5L:
32201E-6X1L-GL:
32201-6X1L-GL:4548173256764
32201S-6X1L:4548173256832
32201N-144X2.5L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
アセトン histological grade, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
534064
アセトン
アセトン suitable for HPLC, ≥99.8%
Sigma-Aldrich
34850
アセトン
アセトン suitable for HPLC, ≥99.9%
Sigma-Aldrich
439126
アセトン
アセトン suitable for HPLC, ≥99.9%
Sigma-Aldrich
270725
アセトン
アセトン United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1006801
アセトン
アセトン for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.00014
アセトン
Gallium-68 DOTATATE Production with Automated PET Radiopharmaceutical Synthesis System: A Three Year Experience.
Aslani A, et al.
Asia Oceania Journal of Nuclear Medicine and Biology, 2(2), 75-86 (2014)
Base catalysis for the synthesis of α,β-unsaturated ketones from the vapor-phase aldol condensation of acetone.
Di Cosimo JI, et al.
Applied Catalysis A: General, 137(1), 149-166 (1996)
A simplified spectrophotometric determination of ester groups in lipids.
F SNYDER et al.
Biochimica et biophysica acta, 34, 244-245 (1959-07-01)
Gianluigi Luppi et al.
The Journal of organic chemistry, 70(18), 7418-7421 (2005-08-27)
[reaction: see text] The aldol condensation of acetone with several isatins is described. The desired compound was obtained in quantitative yield and with good enantioselectivities up to 77%. The best results were obtained with 10 mol % H-D-Pro-L-beta3-hPhg-OBn as a
Aldol condensation of acetone over layered double hydroxides of the meixnerite type.
Tichit D, et al.
Applied Clay Science, 13(5), 401-415 (1998)