製品名
ジエチルエーテル, contains BHT as inhibitor, puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.8% (GC)
グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
品質水準
認証
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
蒸気密度
2.6 (vs air)
アッセイ
≥99.8% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
320 °F
含みます
BHT as inhibitor
expl. lim.
36.5 %
不純物
≤0.00003% peroxides (as H2O2)
≤0.00007% adehydes (as HCHO)
≤0.0002% free acid (as CH3COOH)
≤0.001% carbonyl compounds (as CO)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.005% acetone (GC)
≤0.02% ethanol (GC)
0.03% water (Karl Fischer)
5-8 ppm BHT (GC)
屈折率
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
密度
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.05 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.05 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.05 mg/kg
SMILES記法
CCOCC
適合性
passes test for reaction against H2SO4
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
その他情報
The article number 32203-4X2.5L-M will be discontinued. Please order the single bottle 32203-2.5L-M which is physically identical with the same exact specifications.
The article number 32203-6X1L will be discontinued. Please order the single bottle 32203-1L which is physically identical with the same exact specifications.
The article number 32203-6X1L-M will be discontinued. Please order the single bottle 32203-1L-M which is physically identical with the same exact specifications.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-40.0 °F
引火点(℃)
-40 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
32203-27L:
32203S-5L:4548173234892
32203-VAR:
32203-144X2.5L-D:
32203-7L-RC:
32203GB-2.5L-ALU:4548173234847
32203-72X2.5L:4548173234830
32203-25KG:4548173234762
32203-4X2.5L:4548173234786
32203JP-4X2.5L:4548173234854
32203-144X2.5L:4548173234731
32203-72X5L-D:
32203N-144X1L:
32203-72X2.5L-D:
32203-500ML:4548173234809
32203-135KG:4548173234724
32203-6X1L:4548173234823
32203S-4X5L-AL:4548173234885
32203-25KG-D:
32203-135KG-D:
32203-144X1L:4548173256849
32203-BULK:
32203-72X5L:4548173256856
32203S-1L:4548173234878
32203-5L:4548173234816
32203-25L:4548173234779
32203-144X1L-D:
32203S-6X1L:4548173234908
32203-25L-D:
32203-2.5L:4548173234755
32203N-144X1L-D:
32203-1L:4548173234748
32203-4X5L:4548173234793
32203JP-6X1L:4548173234861