Merck
309966
Sigma-Aldrich
ジエチルエーテル
≥99.9%, suitable for HPLC, inhibitor-free
別名:
エチルエーテル, エーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2)2O
CAS番号:
分子量:
74.12
Beilstein:
1696894
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12190000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.07
アッセイ:
≥99.9%
テクニック:
HPLC: suitable
アプリケーション:
food and beverages
bp:
34.6 °C (lit.)
蒸気圧:
28.69 psi ( 55 °C)
8.59 psi ( 20 °C)
製品名
ジエチルエーテル, suitable for HPLC, ≥99.9%, inhibitor-free
蒸気密度
2.6 (vs air)
品質水準
蒸気圧
28.69 psi ( 55 °C)
8.59 psi ( 20 °C)
アッセイ
≥99.9%
フォーム
liquid
自己発火温度
320 °F
精製方法
glass distillation
expl. lim.
36.5 %
テクニック
HPLC: suitable
不純物
≤0.03% water
≤1 ppm peroxides (as H2O2)
蒸発残留物質
<0.0003%
屈折率
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
密度
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV吸収
λ: 218 nm Amax: 1.0
λ: 250 nm Amax: 0.20
λ: 275 nm Amax: 0.04
λ: 300-400 nm Amax: 0.01
アプリケーション
food and beverages
SMILES記法
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • In(III)Cl-エチオポルフィリン-I の発光。: この研究では、合成プロセスでジエチルエーテルを使用して溶解性と反応結果を向上させ、In(III)Cl-エチオポルフィリン-I の発光特性を調査します(Koptyaev et al., 2023)。
  • トリアルキルホスファイト、エチルアリールメチリデンシアノアセテート、ジアルキルアセチレンジカルボキシレート間の NaN(3)触媒 3 成分反応によるホスホン化シクロペンテノンの効率的な合成。: ホスホン化シクロペンテノンの生成に不可欠な反応プロセスを促進するために溶媒としてジエチルエーテルを使用する新しい合成技術に焦点を当てています(Ranjbar Derranji and Anary-Abbasinejad, 2024)。
  • ドラコセファラム・モルダビカの毛根から抽出したフェノール酸を豊富に含む抽出物の抗酸化作用と抗炎症作用。: ジエチルエーテルを使用して Dracocephalum moldavica からフェノール酸を抽出する方法を説明し、その抗酸化特性と抗炎症特性を調べます(Weremczuk-Jeżyna et al., 2023)。
  • [ミコール酸の改良抽出法と非放射性薄層クロマトグラフィー検出法]。: ジエチルエーテルを使用してミコール酸を抽出および分析するための改良法を説明し、生物学的サンプルでの検出効率を高めます(Xu et al., 2023)。
  • Ephedrae Herba サンプル中のエフェドリンアルカロイドの改良(1)H-NMR 定量法。: エフェドリンアルカロイドの正確な測定のために、ジエチルエーテルがサンプルの抽出と準備に重要な役割を果たす改良 NMR 定量法を紹介します(Li et al., 2023)。
おすすめ製品
HPLCまたはLC-MS分析に適したLiChropur試薬を見つけます。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-40.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-40 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
309966-6X1L:4548173133072
309966-20L-P2:
309966-EP-50L-RC:
309966-BULK:
309966-25L:
QR-011-1L:
309966-100ML:4548173133058
309966-1L:4548173133065
309966-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Lana S Barkawi et al.
Nature protocols, 5(10), 1609-1618 (2010-10-05)
Auxin measurements in plants are critical to understanding both auxin signaling and metabolic homeostasis. The most abundant natural auxin is indole-3-acetic acid (IAA). This protocol is for the precise, high-throughput determination of free IAA in plant tissue by isotope dilution
Diethyl ether (DEE) as a renewable diesel fuel.
Bailey B, et al.
No. 972978. SAE technical paper (1997)
Oxidation of secondary alcohols in diethyl ether with aqueous chromic acid. Convenient procedure for the preparation of ketones in high epimeric purity.
Brown HC, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 36(3), 387-390 (1971)
K H Young et al.
Journal of clinical microbiology, 10(6), 852-853 (1979-12-01)
Ethyl acetate appears to be a satisfactory subsitute solvent for diethyl ether in the Formalin-ether sedimentation technique. In comparative studies, concentration of organisms with ethyl acetate was equal to or greater than that with diethyl ether. No distortion or alteration
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 471-471 (1994)