Merck
S8761
Sigma-Aldrich
Sodium Bicarbonate
Solution (7.5%), sterile-filtered, suitable for cell culture
別名:
aqueous sodium bicarbonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161702
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
製品名
炭酸水素ナトリウム 溶液, solution (7.5%), sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
無菌性
sterile-filtered
品質水準
製品種目
BioReagent
フォーム
solution (7.5%)
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
pH
7.8-8.2
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI Key
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
重炭酸ナトリウム(NaHCo3)は、実験室で一般に用いられるアルカリ性の緩衝剤(5)です。このバッファーを細胞培養培地に添加すれば、インキュベータ内に存在する二酸化炭素を利用することによる適切なpHの維持に役立ちます。緩衝特性に加えて、重炭酸ナトリウムはナトリウムの原料としての役割も担い、また発酵過程ではグルコン酸ナトリウム合成を助けます。
アプリケーション
重炭酸ナトリウム溶液は、次の用途で使用されています:
  • ハンクス平衡塩溶液(HBSS)の成分およびラットまたはマウス由来組織外植片の培養のための記録用培地の成分として
  • ′マウス組織外植片の培養のためのダルベッコ改変イーグル培地(DMEM)の成分として
  • ヒト結腸直腸腺がん細胞と乳腺腺がんに対する細胞毒性を調べるための最小必須培地(MEM)の成分として
  • 3Dコラーゲン発芽アッセイ用のコラーゲンミックス液滴を調製するため
  • ラット表皮角化細胞(REK)器官型培養用のコラーゲン基質を調製するため
調製ノート
細胞培養グレ-ド水で調製されています。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
S8761-500ML:4548173211763
S8761-BULK:
S8761-VAR:
S8761-100ML:4548173211756
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Phenotypic Modulation of Adipose-Derived Stem Cells and Fibroblasts Treated with Povidone--Iodine and Chlorhexidine in Mono and Coculture Models
Chelmu? BA, et al.
Biomedicines, 11(7), 1855-1855 (2023)
Nicoline Dorothea Jakobsen et al.
European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences, 178, 106282-106282 (2022-08-23)
Rat epidermal keratinocyte (REK) Organotypic culture (ROC) is an epidermis model that is robust and inexpensive to develop and maintain, and it has in previous studies been shown to have permeability characteristics close to those of human skin. Here, we
Mette Flinck et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 17(9), 1056-1067 (2018-06-14)
Precise acid-base homeostasis is essential for maintaining normal cell proliferation and growth. Conversely, dysregulated acid-base homeostasis, with increased acid extrusion and marked extracellular acidification, is an enabling feature of solid tumors, yet the mechanisms through which intra- and extracellular pH
Anna E Engler et al.
Cell reports, 33(13), 108553-108553 (2020-12-31)
There is an increasing appreciation for the heterogeneity of myeloid lineages in the lung, but relatively little is known about populations specifically associated with the conducting airways. We use single-cell RNA sequencing, flow cytometry, and immunofluorescence to characterize myeloid cells
Caroline Volz et al.
Cell reports, 31(4), 107568-107568 (2020-04-30)
Anti-angiogenic treatment targeting vascular endothelial growth factor (VEGF)-VEGFR2 signaling has shown limited efficacy in lung cancer patients. Here, we demonstrate that inhibition of VEGFR2 in tumor cells, expressed in ∼20% of non-squamous non-small cell lung cancer (NSCLC) patients, leads to
プロトコル
3-D Culture Matrix™ Collagen I facilitates cellular growth and differentiation in vitro, offering versatile applications in biomedical research.