Merck
792519
Sigma-Aldrich
重炭酸ナトリウム
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥99.7%
別名:
炭酸水素ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaHCO3
CAS番号:
分子量:
84.01
Beilstein:
4153970
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥99.7%
グレード:
ACS reagent
anhydrous
フォーム:
powder
グレード
ACS reagent
anhydrous
品質水準
認証
suitable for EPA 1621
suitable for EPA 300
製品種目
Redi-Dri
アッセイ
≥99.7%
フォーム
powder
品質
free-flowing
不純物
≤0.015% insoluble matter
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
密度
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.003%
phosphate (PO43-): ≤0.001 ppm
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.003%
微量陽イオン
Ca: ≤0.02%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
NH4+: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
SMILES記法
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI Key
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
重炭酸ナトリウムは、一般に重曹として知られています。二酸化炭素の供給源となり、さまざまなナトリウム塩の調製に使用されます。重要なpH調整剤でもあります。
アプリケーション
重炭酸ナトリウムは、アルデヒドとアミノ酸の縮合反応により一ナトリウムシッフ塩基を合成するための反応体として使用できます。
特徴および利点
  • 効率の向上–固くなった粉をほぐす時間と労力をなくしました
  • 安全性–固まりをバラバラにするために道具の力を使うことはありません
  • エコロジー–包装にくっつかないので廃棄物が減ります
  • 経済性–調製と溶媒和が早いため、生産性が向上し、コストが削減されます
  • 保証された品質–専門家が試験した優れた品質で、抗固化剤を含みません
  • フレキシブルな容量–研究用の容量からスケールアップした量までさまざまな容量を提供しています
法的情報
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
WGK
WGK 1
Jan Code
792519-5KG:
792519-2.5KG:
792519-12KG:
792519-1KG:
792519-BULK:
792519-500G:
792519-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Qian Liang et al.
Electrophoresis, 36(5), 731-736 (2014-11-26)
Although the existing theories have predicted enhancement of electrophoretic mobility of microparticles near a solid wall, the relevant experimental studies are rare. This is mainly due to difficulties in experimentally controlling and measuring particle-wall separations under dynamic electrophoretic conditions. This
Joshua C Tremblay et al.
The Journal of physiology, 593(3), 723-737 (2014-11-25)
Blood flow through intrapulmonary arteriovenous anastomoses (IPAVA) is increased by acute hypoxia during rest by unknown mechanisms. Oral administration of acetazolamide blunts the pulmonary vascular pressure response to acute hypoxia, thus permitting the observation of IPAVA blood flow with minimal
Kate M Hatzopoulos et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 55(6), 3957-3970 (2014-06-05)
Retinal angiogenesis, neural dysfunction, and microglial activation occur in both humans with retinopathy of prematurity and in animal models of the disease. The aim of this study was to assess whether blockade of the renin-angiotensin system ameliorated these effects in
Roberto J Diaz et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 306(12), C1191-C1199 (2014-04-25)
We have previously shown that ischemic preconditioning (IPC) protection against necrosis in whole hearts and in both fresh and cultured cardiomyocytes, as well as the improved regulatory volume decrease to hypoosmotic swelling in cardiomyocytes, is abrogated through Cl(-) channel blockade
Erik van Kampen et al.
Journal of leukocyte biology, 96(5), 833-841 (2014-07-16)
Alterations in DNA methylation patterns in peripheral blood leukocytes precede atherosclerotic lesion development in mouse models of atherosclerosis and have been linked to cardiovascular death in patients. The aim of this study is to investigate the long-term changes induced by
資料
JosiPhos CyPF-tBu and palladium give catalyst for alkoxylation of activated heteroaryl halides with primary, secondary, and tertiary alcohols
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.