グレード
puriss.
品質水準
アッセイ
99.0-100.5%
形状
powder
品質
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, E500
不純物
ammonia (NH3), in accordance
organic volatile impurities, complies
residual solvents, complies
water-insoluble matter, complies
≤0.002% ammonium (NH4), complies
損失
≤0.2% loss on drying (silica gel)
pH
≤8.6 (20 °C, 5%)
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
密度
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
carbonate (CO32-): in accordance
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤0.5 mg/kg
As: ≤2 mg/kg
Ca: ≤100 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
適合性
complies for appearance of solution
SMILES記法
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI Key
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
13433-25KG-H:
13433-VAR-R:
13433-6X1KG-R:
13433-4X5KG-R:
13433-5KG-R:
13433-1KG-R:
13433-BULK-R:
試験成績書(COA)