Merck
W700433
Sigma-Aldrich
重炭酸ナトリウム
≥99%, FG
別名:
炭酸水素ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaHCO3
CAS番号:
分子量:
84.01
Beilstein:
4153970
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
E番号:
E 500(ii)
NACRES:
NA.21
官能:
odorless
グレード:
FG
Halal
Kosher
食物アレルゲン:
no known allergens
グレード
FG
Halal
Kosher
品質水準
法規制遵守
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥99%
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
密度
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
odorless
SMILES記法
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI Key
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
W700433-SAMPLE-K:
W700433-BULK-K:
W700433-VAR-K:
W700433-25KG-K:
W700433-10KG-K:
W700433-1KG-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)