Merck
H0887
Sigma-Aldrich
HEPES 溶液
1M, liquid, pH 7.0-7.6, suitable for cell culture, BioXtra, BioReagent
別名:
N-(2-ヒドロキシエチル)ピペラジン-N′-(2-エタンスルホン酸)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161704
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
製品名
HEPES 溶液, 1 M, pH 7.0-7.6, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
無菌性
sterile-filtered
品質水準
製品種目
BioReagent
BioXtra
アッセイ
0.9—1.1 M
フォーム
liquid
保管条件
(Tightly closed. Dry)
dry at room temperature
濃度
1 M
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
colorless
pH
7.0-7.6
有効pH範囲
6.8-8.2
7.5
密度
1.1 g/cm3
適合性
suitable for component for culture media
suitable for electrophoresis
アプリケーション
cell analysis
life science and biopharma
sample preparation
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OCCN1CCN(CCS(=O)(O)=O)CC1
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
InChI Key
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
HEPESバッファー溶液は、4-(2-ヒドロキシエチル)ピペラジン-1-エタン-スルホン酸の滅菌ろ過済み1M溶液で、細胞生物学、生化学、および生物学の研究において重要な生物学的緩衝液として機能します。この双性イオン性バッファーは、有効なpH範囲が6.8~8.2であり、さまざまな研究用途に適することから、幅広く採用されています。HEPESは、細胞培養培地の緩衝剤として優れており、トリスやリン酸塩などの代替品よりいくつかの点で優れています。特に、HEPESは比較的低い細胞毒性を示すため、実験中の細胞の最適な健康と生存性を保ちます。
さらに、細胞呼吸によって二酸化炭素濃度が変動している場合でも生理的pHを維持できる点で、重炭酸塩緩衝液(NaHCO3)より優れており、これは細胞恒常性を維持する上で重要な要素です。細胞培養で卓越した性能を示すだけでなく、HEPESはさまざまな生物学的および生化学的研究にも使用することができます。また、免疫沈降、細胞溶解、生細胞イメージングなどの手法にも有用で、安定かつ制御された環境を実験手順に提供できます。汎用性が高く、pH緩衝能力に優れ、他の分子との相互作用が最小限であるなどが相まって、HEPESはさまざまな研究分野にわたって欠かせないツールとして位置付けられています。
通常、5 mM~30 mMの濃度で、細胞培養に使用されます。HEPESは、組織培養を含む幅広いアプリケーションに使用されています。空気中で行う細胞培養培地の緩衝液として一般的に使用されています。HEPESはin vitro実験において、Mgで活性化されます。
アプリケーション
HEPESは以下の成分として使用されています:
  • 組織切片の調製に使用されるハンクス平衡塩類溶液、ダルベッコ改変イーグル培地、および無グルコースDMEM
  • カチオン選択性を調べるための培養挿入基底面における局在化コンダクタンス測定に使用するバッファー
  • 細胞株のpHを維持する緩衝能力を与えるための細胞培養培地
  • ブタ髄核の脱細胞化のバッファー
特徴および利点
  • 生化学および生物学研究のための高純度製品
  • 滅菌ろ過および細胞培養試験が実施済み
  • 既製の溶液が必要性を軽減
  • 6.8~8.2のpH範囲および7.5のpKa(25°C)で有効
  • 溶液をすぐに使用できるため調製時間が不要
注意
細胞型によっては、濃度40 mMを超えるHEPESは毒性を示すことがあります。
調製ノート
HEPES遊離酸と細胞培養グレ-ド水で調製されています。
その他情報
生化学の領域に関する追加情報を請求するには、このフォームに必要事項を入力してください。
WGK
WGK 1
Jan Code
H0887-PROC:
H0887-20ML:4548173199030
H0887-PH:
H0887-100ML:4548173296760
H0887-BULK:
H0887PROC:
H0887-20X100ML:
H0887-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Kaixi Tang et al.
PLoS computational biology, 14(7), e1006303-e1006303 (2018-07-06)
Focal adhesions are protein complexes that anchor cells to the extracellular matrix. During migration, the growth and disassembly of these structures are spatiotemporally regulated, with new adhesions forming at the leading edge of the cell and mature adhesions disassembling at
Assessing the corrosion of biodegradable magnesium implants: a critical review of current methodologies and their limitations.
Kirkland Nt
Acta Biomaterialia, 8, 925- 936 (2012)
Zuzana Keckesova et al.
Nature, 543(7647), 681-686 (2017-03-23)
Post-mitotic, differentiated cells exhibit a variety of characteristics that contrast with those of actively growing neoplastic cells, such as the expression of cell-cycle inhibitors and differentiation factors. We hypothesized that the gene expression profiles of these differentiated cells could reveal
The role of the endocrine system in feeding-induced tissue-specific circadian entrainment.
Sato M, et al.
Cell Reports, 8(2), 393-401 (2014)
Chiao-Chen Chen et al.
Analytical chemistry, 85(7), 3621-3628 (2013-02-21)
Elucidation of epithelial transport across transcellular or paracellular pathways promises to advance the present understanding of ion transport and enables regulation of cell junctions critical to the cell and molecular biology of the epithelium. Here, we demonstrate a new instrumental
プロトコル
Discover our primary human hepatocytes and plating and maintenance media formulations. Explore our protocol for plateable primary hepatocyte cell culture.
Discover our protocol for thawing, plating, and forming hepatocyte spheroids from human spheroid-qualified plateable hepatocytes. Find the formulation for hepatocyte spheroid maintenance media.
関連コンテンツ
Explore our protocol for suspension primary hepatocyte cell culture. Discover our primary human hepatocytes and plating and maintenance media formulations.