製品名
HEPES, BioUltra, for molecular biology, ≥99.5% (T)
グレード
for molecular biology
品質水準
製品種目
BioUltra
アッセイ
≥99.5% (T)
フォーム
powder
不純物
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
強熱残分
≤0.1% (as SO4)
損失
≤0.5% loss on drying, 110 °C
pH
5.0-6.5 (25 °C, 1 M in H2O)
有効pH範囲
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
溶解性
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.045
λ: 280 nm Amax: 0.035
SMILES記法
OCCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
InChI Key
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- CHO-GPR40細胞の培養に使用されるDMEM(ダルベッコの改変イーグル培地)
- RNAバッファー(ゲルろ過クロマトグラフィー用)および転写バッファー(転写反応用)
- グリセロール勾配からRNAエキソソームを再抽出するための再抽出ソリューション
- ExoIおよびExoII抽出溶液、ならびにグラジエント遠心分離用のLightおよびHeavyのグラジエント溶液
- 2X HBSバッファーは、リコンビナントレンチベクターの作製のための遺伝子導入の手順に使用されます:
その他情報
同等製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
54457-BULK-F:
54457-10G-F:
54457-250G-F:
54457-VAR-F:
54457-50G-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
TRI Reagent enables simultaneous DNA, RNA, and protein isolation with sample prep guidelines and troubleshooting.
TRI Reagentは、RNA、DNA、およびタンパク質の同時分離ができる1ステップのRNA分離試薬です。ここでは、さまざまなサンプルの調製・抽出、およびトラブルシューティングについてご紹介します。