Merck
PHR1416
Supelco
クエン酸ナトリウム
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
クエン酸三ナトリウム 二水和物, クエン酸 三ナトリウム塩 二水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC(COONa)(CH2COONa)2 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
294.10
Beilstein:
6104939
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1613859
APIファミリー
sodium citrate
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
>300 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
InChI Key
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
E331とも呼ばれるクエン酸ナトリウムは、クエン酸の三ナトリウム塩です。食品には、一般に香料および保存料として使用されます。医薬製剤には、バッファー、乳化剤および封鎖剤として使用されます。
品質管理に適用される医薬品の二次標準物質であり、医薬品の研究室および製造業者にとって、社内ワーキングスタンダードの調製に代わる便利でコスト効果の高い代替手段となります。
アプリケーション
これらの二次標準物質は、認定標準物質として適格性が認定されています。これらは、医薬品出荷試験、定性・定量分析のための医薬品方法開発、食品・飲料の品質管理試験、およびその他の校正要件など(ただし、これらに限らない)いくつかの分析用途での使用に適しています。
クエン酸ナトリウムは、原料、食品、医薬製剤中の分析物を滴定法で測定する際に、医薬品標準物質として使用できます。
アナリシスノート
このような2次標準は、入手可能な場合にはUSP、EP、BPの1次標準にマルチトレーサビリティを提供します。
その他情報
この認証標準物質(CRM)はISO 17034およびISO/IEC 17025に従って作成され、認証されます。本CRMの使用に関する全ての情報は分析証明書に記載されています。
脚注
本物質の分析証明書の例を参照する場合は、下の欄にLRAC3037と入力してください。これはあくまで証明書の例であり、お客様が受領したロットのものではない場合があります。
おすすめ製品
メルクのNMR用オンラインプラットフォームChemisTwin®で、本製品のデジタルリファレンスマテリアルをご覧ください。このChemisTwin® でご利用いただけるデジタル版は、サンプルの同一性確認や化合物の定量(デジタル外部スタンダードを使用)でご利用いただけます。この物質のNMRスペクトルを閲覧し、マウスを数回クリックするだけでお客様のサンプルとオンラインで比較していただくことができます。詳細はこちらをご覧いただけます。無料トライアルをお試しください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
PHR1416-1G:
PHR1416-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sodium citrate
European Pharmacopoeia Commission and European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
European pharmacopoeia, 3574-3574 (2017)
Sodium citrate
Handbook of Pharmaceutical Excipients 6th edition Pharmaceutical Press, 640-642 (2009)
Sodium citrate
Pharmacopeia, US
United States Pharmacopeia/National Formulary, 4069-4069 (2018)
Sara Svensson et al.
International journal of nanomedicine, 9, 775-794 (2014-02-20)
The role of material surface properties in the direct interaction with bacteria and the indirect route via host defense cells is not fully understood. Recently, it was suggested that nanostructured implant surfaces possess antimicrobial properties. In the current study, the
Y V Sanders et al.
Journal of thrombosis and haemostasis : JTH, 12(7), 1066-1075 (2014-04-23)
Because the number of elderly von Willebrand disease (VWD) patients is increasing, the pathophysiology of aging in VWD has become increasingly relevant. To assess age-related changes in von Willebrand factor (VWF) and factor VIII (FVIII) levels and to compare age-related