Merck
PHR1000
Supelco
デキストロース
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
D-(+)-グルコース, デキストロース
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12O6
CAS番号:
分子量:
180.16
Beilstein:
1724615
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. Y0001745
traceable to USP 1181302
APIファミリー
dextrose
アッセイ
99.9%
CofA
current certificate can be downloaded
アナライトの化学物質クラス
oligosaccharides
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
150-152 °C (lit.)
アプリケーション
detection
food and beverages
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
InChI Key
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
デキストロースは糖のクラスに属し、非経口栄養療法における炭水化物の好ましい供給源です。甘味料、湿式造粒希釈剤/結合剤、直接打錠法による錠剤の希釈剤/結合剤などとして、張性を調整するための溶液に広く使用されています。電解質を欠くため、短期間の臨床使用のみが検討されています。
品質管理に適用するための医薬品の二次標準物質は、医薬品の研究所や製造業者に、社内のワーキングスタンダードの調製に代わる便利で費用対効果の高い代替手段をもたらします。
アプリケーション
これらの二次標準物質は、認証標準物質として適切と評価されています。これらは、医薬品出荷試験、定性・定量分析のための医薬品方法開発、食品・飲料の品質管理試験、およびその他の校正要件など(ただし、これらに限らない)いくつかの分析用途での使用に適しています。デキストロースは、高速液体クロマトグラフィー(HPLC)を使用して飲料中のグルコースなどの添加物を測定する際の標準物質として使用されています。また、分光光度法を用いて医薬製剤中の分析対象物を定量するための医薬品標準物質として使用される場合があります。
アナリシスノート
このような2次標準は、USP、EP(PhEur)、BPの1次標準にマルチトレーサビリティを提供します。
その他情報
この認証標準物質(CRM)は、ISO 17034およびISO/IEC 17025に準拠して製造および認定されています。このCRMの使用に関する情報は、すべて分析試験証明書に記載されています。
脚注
この材料の分析証明書の例を見るには、下のスロットにLRAB7785と入力してください。これは証明書の例に過ぎず、お客様が受領したロットのものではない場合があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
55814-1G-BULK:
55814-1G:
PHR1000-500MG-PW:
PHR1000-1G:
PHR1000-1G-BULK:
PHR1000-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Handbook of Pharmaceutical Excipients (1986)
A multicommuted flow system for the determination of dextrose in parenteral and hemodialysis concentrate solutions
Knochen M, et al. et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 37(4), 823-828 (2005)
Determination of Additives in Beverages Using Ascentis Express Columns
Shimelis O, et al.
Sigma data, 30 (2013)
Saunders Handbook of Veterinary Drugs - E-Book: Small and Large Animal (2010)
Handbook of Starch Hydrolysis Products and their Derivatives (1995)