certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP 818
traceable to Ph. Eur. S1600000
traceable to USP 1623637
APIファミリー
sucrose
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
185-187 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
InChI Key
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
品質管理に適用される医薬品の二次標準物質であり、医薬品の研究室および製造業者にとって、ワーキングスタンダードの調製に代わる便利でコスト効果の高い代替手段となります。
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
PHR1001-1G-BULK:
PHR1001-1G-PW:
PHR1001-1G:
19354-1G:
19354-1G-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック