Merck
1623637
USP
スクロース
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α-D-グルコピラノシルβ-D-フルクトフラノシド, β-D-フルクトフラノシル-α-D-グルコピラノシド, D(+)-サッカロース, 砂糖
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H22O11
CAS番号:
分子量:
342.30
Beilstein:
90825
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
sucrose
メーカー/製品名
USP
mp
185-187 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
InChI Key
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
スクロースは、Saccharum officinarum Linné(イネ科)、Beta vulgaris Linné(アカザ科)などに由来する糖です。添加物は一切含んでいません。
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。SDS及び製品情報リーフレット類を含め、本製品のサポートのために提供される全ての情報は、現行の薬局方の権威下で作成され発行されています。更なる情報およびサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトにアクセスしてください。
アプリケーション
規定された品質試験およびアッセイで使用するためのスクロースUSP標準品。 また、米国薬局方(USP)のモノグラフに従ったアッセイおよび不純物分析のための標準溶液およびシステム適合性溶液の調製にも使用されます。
さらに、以下のUSPモノグラフでも使用されます:
  • ショ糖ステアリン酸エステル
  • ショ糖パルミチン酸エステル
  • 球状糖
  • 圧縮糖
  • 粉砂糖
  • 含糖酸化鉄注射
  • 圧縮糖
  • 転化糖
アナリシスノート
これらの製品は試験および測定目的にのみ使用できます。ヒトや動物への投与を目的としていません。またいかなる病気の診断、処置、治療にも用いることはできません。  ?
その他情報
販売が制限されることがあります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1623637-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
無水乳糖 United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1356676
無水乳糖
マンニトール United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1375105
マンニトール
Sucrose Stearate
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 35(2), 6079-6079 (2013)
Sugar Spheres
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 47(6), 6083-6083 (2018)
Sucrose Palmitate
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 35(2), 6078-6078 (2020)
Confectioner's Sugar
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 38(6), 6082-6082 (2018)
Compressible Sugar
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 38(6), 6081-6081 (2020)