APIファミリー
mannitol
メーカー/製品名
USP
mp
167-170 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
InChI Key
FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。SDSおよび製品情報リーフレット類を含め、本製品のサポートのために提供される全ての情報は、現行の薬局方の権威下で作成され発行されています。更なる情報およびサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトにアクセスしてください。
アプリケーション
規定された公定書試験およびアッセイで使用するためのマンニトールUSP標準品。
以下に示した米国薬局方(USP)モノグラフに従って、アッセイ、確認試験、および不純物分析用の標準調製溶液、分解能溶液、システム適合性溶液、および標準溶液の調製にも使用されます:
以下に示した米国薬局方(USP)モノグラフに従って、アッセイ、確認試験、および不純物分析用の標準調製溶液、分解能溶液、システム適合性溶液、および標準溶液の調製にも使用されます:
- マンニトール注射液
- マンニトール
- イソマルト
- キシリトール
- イノシトール
生物化学的/生理学的作用
糖アルコールの甘味物質です。甘味阻害試験に用いられます。
アナリシスノート
これらの製品は、テストおよびアッセイ専用です。これらの製品は、ヒトまたは動物への投与を意図したものではなく、いかなる種類の疾患の診断、治療、または治癒の目的に使用することはできません。
その他情報
販売が制限されることがあります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
1375105-4X200MG:
1375105-200MG:
1375105-1.5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Xylitol
United States Pharmacopeia, 37(4), 6105-6105 (2020)
Mannitol Injection
United States Pharmacopeia, 28(1), 2736-2736 (2018)
Inositol
United States Pharmacopeia, 33(4), 5829-5829 (2020)
Mannitol
United States Pharmacopeia, 41(5), 2734-2734 (2020)
Isomalt
United States Pharmacopeia, 32(4), 5836-5836 (2018)