Merck
1287711
USP
ガラクチトール
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
ズルシトール, ガラクチトール, ズルシット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H14O6
CAS番号:
分子量:
182.17
Beilstein:
1721903
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
galactitol, galactose
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5+,6-
InChI Key
FBPFZTCFMRRESA-GUCUJZIJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Galactitol USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Xylitol
生物化学的/生理学的作用
糖アルコールであり、ヒト味覚細胞に対する弱い甘味物質です。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1287711-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Andreas Bosshart et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 16(4), 592-601 (2015-02-07)
Functional promiscuity of enzymes can often be harnessed as the starting point for the directed evolution of novel biocatalysts. Here we describe the divergent morphing of an engineered thermostable variant (Var8) of a promiscuous D-tagatose epimerase (DTE) into two efficient
Hong-Fei Wang et al.
Antonie van Leeuwenhoek, 107(3), 835-843 (2015-01-09)
A white bacterial strain, designated EGI 650022(T), was isolated from the roots of Salsola affinis C. A. Mey, collected from Urumqi City, Xinjiang, north-western China. The strain was found to be aerobic, Gram-stain positive, oxidase-positive and catalase-positive. Cells were non-motile