certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. G0050000
traceable to USP 1287700
APIファミリー
galactose
CofA
current certificate can be downloaded
アナライトの化学物質クラス
oligosaccharides
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
168-170 °C (lit.)
アプリケーション
food and beverages
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6-/m0/s1
InChI Key
GZCGUPFRVQAUEE-KCDKBNATSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1206-500MG:
PHR1206-500MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック