Merck
PHR1025
Supelco
ラクトース、無水物
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
ラクトース
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H22O11
CAS番号:
分子量:
342.30
Beilstein:
93796
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. A1206000
traceable to USP 1356676
APIファミリー
lactose
CofA
current certificate can be downloaded
アナライトの化学物質クラス
oligosaccharides
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12/h1,4-12,14-21H,2-3H2/t4-,5+,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12-/m0/s1
InChI Key
DKXNBNKWCZZMJT-JVCRWLNRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
品質管理目的の認定を受けた製品番号医薬品の2次標準は、薬局方の1次標準に対する便利で対費用効果の高い代替品を医薬品研究室と製薬企業に提供します。
アプリケーション
これらの二次標準物質は、認証標準物質として適切と評価されています。これらは、医薬品出荷試験、定性・定量分析のための医薬品方法開発、食品・飲料の品質管理試験、およびその他の校正要件など(ただし、これらに限らない)いくつかの分析用途での使用に適しています。
ラクトース無水物は、クロマトグラフィー法により医薬製剤中の分析対象物を測定するための医薬品標準物質として使用される場合があります。
アナリシスノート
このような2次標準は、USP、EP(PhEur)、BPの1次標準にマルチトレーサビリティを提供します。
その他情報
この認証標準物質(CRM)は、ISO 17034およびISO/IEC 17025に基づいて製造および認証されています。この CRM の使用に関するすべての情報は分析証明書に記載されています。
脚注
本物質の分析試験証明書の例を参照する場合は、下の欄にLRAB2931を入力してください。この証明書は一例であり、入手されたロットのものではない可能性があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
55322-1G:
PHR1025-1G-PW:
55322-1G-BULK:
PHR1025-1G-BULK:
PHR1025-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The influence of carrier and drug morphology on drug delivery from dry powder formulations
Larhrib H, et al.
International Journal of Pharmaceutics, 257(1-2), 283-296 (2003)
Assessment of feasibility of Maillard reaction between baclofen and lactose by liquid chromatography and tandem mass spectrometry, application to pre formulation studies
Monajjemzadeh F, et al.
Aaps Pharmscitech, 10(2), 649-659 (2009)
Compatibility studies of acyclovir and lactose in physical mixtures and commercial tablets
Monajjemzadeh F, et al.
European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 73(3), 404-413 (2009)
Martin Andreas Wälti et al.
Journal of molecular biology, 379(1), 146-159 (2008-04-29)
Recent advances in genome sequencing efforts have revealed an abundance of novel putative lectins. Among these, many galectin-related proteins, characterized by many conserved residues but intriguingly lacking critical amino acids, have been found in all corners of the eukaryotic superkingdom.
R H de Roest et al.
International journal of clinical practice, 67(9), 895-903 (2013-05-25)
Current treatment for irritable bowel syndrome (IBS) is suboptimal. Fermentable oligo-, di-, mono-saccharides and polyols (FODMAPs) may trigger gastrointestinal symptoms in IBS patients. Our aim was to determine whether a low FODMAP diet improves symptoms in IBS patients. Irritable bowel