Merck
L3750
Sigma-Aldrich
β-ラクトース
≤30% α-anomer basis, ≥99% total lactose basis
別名:
β-D-Gal-(1→4)-β-D-Glc
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H22O11
CAS番号:
分子量:
342.30
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
bovine milk
品質水準
アッセイ
≥99% total lactose basis
形状
powder
濃度
≥30% (α-anomer)
white to off-white
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless
保管温度
room temp
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,11-,12+/m1/s1
InChI Key
GUBGYTABKSRVRQ-DCSYEGIMSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ラクトースは、ヒトの栄養、料理、および医薬品における重要な二糖類です。β-ラクトースは、自然界ではまれにしかみられない異性体です。
アプリケーション
β-ラクトースは、以下の用途に使用されています:
  • タンパク質キナーゼC(PKC)刺激性蓄積がガレクチン-cにより介在されるのかどうかを検討するために、HL-1細胞を処理した後ホルボールジブチレート(PDB)処理を行うため
  • タンパク質の細胞外産生を分析するための培地の成分として
  • ガレクチン-3細胞表面結合の検出用に細胞を処理するための組換えガレクチン-3とともに
  • アポトーシスアッセイ用にT細胞を刺激するために組換えガレクチン-3または対照タンパク質とともに
生物化学的/生理学的作用
βラクトースは、βピラノース型のラクトースです。
さまざまな医薬品の添加剤であるラクトースは、多様な食品の添加物として使用されています。その食感、風味、および粘着特性により、食品業界における市販の添加剤として活用されています。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な二糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L3750-CH:
L3750-500G:
L3750-20KG:
L3750-1KG:
L3750-100G:
L3750-BULK:
L3750-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A tool for monitoring Trichoderma harzianum: I. Transformation with the GUS gene by protoplast technology
Thrane C, et al.
Phytopathology, 85(11), 1428-1435 (1995)
Preparation and characterization of high purity anhydrous beta-Lactose from alpha-Lactose monohydrate at mild temperature
Lopez-Pablos AL, et al.
International Journal of Polymer Science (2018)
Benjamin D Grant et al.
Analytical chemistry, 92(16), 11305-11309 (2020-07-02)
The SARS-CoV-2 pandemic has created an unprecedented need for rapid diagnostic testing to enable the efficient treatment and mitigation of COVID-19. The primary diagnostic tool currently employed is reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR), which can have good sensitivity and
Detlef Ritter et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 63, 104714-104714 (2019-11-11)
Due to the increasing need of new treatment options against bacterial lung infections, novel antimicrobial peptides (AMPs) are under development. Local bioavailability and less systemic exposure lead to the inhalation route of administration. Combining AMPs with nanocarriers (NCs) into nanosystems
Logan K Smith et al.
eLife, 10 (2021-08-10)
Despite the mechanisms of central and peripheral tolerance, the mature B cell compartment contains cells reactive for self-antigen. How these cells are poised not to respond and the mechanisms that restrain B cell responses to low-affinity endogenous antigens are not