Merck
61345
Sigma-Aldrich
D-ラクトース 一水和物
≥98.0% (HPLC)
別名:
β-D-Gal-(1→4)-D-Glc, 4-O-β-D-ガラクトピラノシル-D-グルコース, 乳糖
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H22O11 · H2O
CAS番号:
分子量:
360.31
Beilstein:
3768231
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D +52±2°, 22 hr, c = 10% in H2O
不純物
3.0-7.0% water
colorless
溶解性
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless (warm)
SMILES記法
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12-;/m0./s1
InChI Key
HBDJFVFTHLOSDW-XBLONOLSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • アルミノケイ酸ゼオライトを触媒として用いた有機溶媒中でのラクトースラウリルエステルの合成:この研究では、アルミノケイ酸ゼオライト触媒の存在下で D-ラクトース一水和物と有機溶媒を使用してラクトースラウリルエステルの合成を探索し、食品化学および界面活性剤への潜在的な応用に焦点を当てています(Enayati et al., 2019)。
  • 有機溶媒中での遊離および固定化リパーゼを用いたラクトース脂肪酸エステルバイオサーファクタントの合成と特性評価:この論文では、D-ラクトース一水和物とさまざまなリパーゼを用いてラクトース脂肪酸エステルの合成と特性評価を行い、食品および化粧品業界におけるバイオサーファクタントとしての潜在的可能性に焦点を当てています(Enayati et al., 2018)。
生物化学的/生理学的作用
ラクトースは、1 つのガラクトースと 1 つのグルコース分子の凝縮によって形成されるジサッカライド(二糖)です。ラクトースはほとんどの生物種において乳中の主たる糖であり、通常 2~8%存在します。酵素ラクターゼはラクトースを構成する単糖類へ加水分解します。新生児では、ラクターゼの作用により生じるグルコースが主なエネルギー源となります。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な二糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
販売制限が適用されることがあります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
61345-5KG:
61345-BULK:
61345-VAR:
61345-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
Erica S Rodriguez et al.
Journal of the science of food and agriculture, 99(4), 1682-1690 (2018-09-13)
Chia oil possesses a very high content of polyunsaturated fatty acids, mainly α-linolenic acid. This characteristic makes this oil possess beneficial properties to health but gives it a high susceptibility to the oxidation process. Microencapsulation and the addition of natural
Mojtaba Enayati et al.
Food chemistry, 279, 401-407 (2019-01-07)
Sugar-based biosurfactants are safer and healthier alternatives to synthetic surfactants especially for use in the food industry. In this work, biosurfactants were synthesized via the esterification of lactose with lauric acid in different organic solvents without using lipase or other
Jiseon Yang et al.
NPJ biofilms and microbiomes, 7(1), 70-70 (2021-09-08)
While sequencing technologies have revolutionized our knowledge of microbial diversity, little is known about the dynamic emergent phenotypes that arise within the context of mixed-species populations, which are not fully predicted using sequencing technologies alone. The International Space Station (ISS)
Maryam Enteshari et al.
Foods (Basel, Switzerland), 9(6) (2020-06-18)
The simultaneous production of lactulose (LAU), lactobionic acid (LBA), and organic acids from sweet and acid whey permeate (SWP and AWP) via catalytic synthesis (5% Ru/C) was studied in a continuous stirred-tank reactor. At selected conditions (60 °C, 60 bar
Fan Zhou et al.
Scientific reports, 1, 78-78 (2012-02-23)
The invisibility cloak has been a long-standing dream for many researchers over the decades. Using transformation optics, a three-dimensional (3D) object is perceived as having a reduced number of dimensions, making it "undetectable" judging from the scattered field12345. Despite successful