Merck
63418
Sigma-Aldrich
D-(+)-マルトース 一水和物
BioUltra, ≥99.0% (HPLC)
別名:
4-O-α-D-グルコピラノシル-D-グルコース, マルトビオース
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H22O11 · H2O
CAS番号:
分子量:
360.31
Beilstein:
93798
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
製品種目
BioUltra
品質水準
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
フォーム
powder or crystals
光学活性
[α]20/D +130±2°, 24 hr, c = 4% in H2O
不純物
insoluble matter, passes filter test
強熱残分
≤0.1%
colorless
pH
5.0-7.0 (25 °C, 0.5 M in H2O)
mp
125 -130  °C
溶解性
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.5 M in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.08
λ: 280 nm Amax: 0.07
SMILES記法
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12+;/m0./s1
InChI Key
HBDJFVFTHLOSDW-DNDLZOGFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
D-マルトースはD-グルコース2分子がα-1,4結合した二糖類で、マルターゼ、マルトースα-D-グルコシルトランスフェラーゼ、マルトース輸送性ATPase、マルトース O-アセチルトランスフェラーゼ、マルトースエピメラーぜ、マルトースホスホリラーゼ等の酵素の同定、識別、特性解析の基質として用いられます。D-マルトースはマルトース結合タンパク質や二糖輸送系の研究に用いられます。
生物化学的/生理学的作用
マルトースはグルコース2分子がα-1,4グルコシド結合した二糖類です。マルトースはアミラーゼの作用によって食物中のデンプンから得られます。マルトースはビール、穀類、パスタ等の多くの食品に含まれています。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な二糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
ニトロキシレンやキシレンの異性体のGLC分離における固定相液体の成分
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
63418-BULK:
63418-25G:
63418-100G:
63418-VAR:
63418-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Separation behaviour of some isomeric organic compounds on sugars, sugar alcohols and their mixed phases by gas-liquid chromatography.
Ono, A.
Journal of Chromatography A, 197, 251-251 (1980)
S K Aoki et al.
Journal of bacteriology, 191(6), 1777-1786 (2009-01-07)
Contact-dependent growth inhibition (CDI) is a mechanism identified in Escherichia coli by which bacteria expressing two-partner secretion proteins encoded by cdiA and cdiB bind to BamA in the outer membranes of target cells and inhibit their growth. A third gene
Zhiqiang Deng et al.
Autophagy, 16(5), 917-931 (2019-08-01)
Macroautophagy (autophagy) is a key catabolic pathway for the maintenance of proteostasis through constant digestion of selective cargoes. The selectivity of autophagy is mediated by autophagy receptors that recognize and recruit cargoes to autophagosomes. SQSTM1/p62 is a prototype autophagy receptor
Dengjun He et al.
Journal of separation science, 38(13), 2229-2237 (2015-04-16)
Trehalose, a nonreducing disaccharide, has been extensively applied to food, cosmetics, and pharmaceutical goods. The resultant solution of trehalose prepared by enzymatic methods includes high amounts of maltose. However, it is quite difficult to separate maltose and trehalose on an
Li Guo et al.
Carbohydrate polymers, 128, 154-162 (2015-05-26)
To understand the susceptibility of glutinous rice starch to digestive enzymes and its potential impact on glycemic response, enzyme kinetics and in vitro digestibility of the native and gelatinized starches were investigated. The results showed that the Km values of