由来生物
potato
品質水準
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]20/D 128.0 to 132.0 °, c = 4% (w/v) in water + trace NH4OH
テクニック
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≤0.3% glucose
≤1.0% maltotriose
色
white
有効pH範囲
5.0-7 (25 °C, 180 g/L)
mp
102-103 °C
溶解性
H2O: 50 mg/mL
アプリケーション
agriculture
保管温度
room temp
SMILES記法
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12+;/m0./s1
InChI Key
HBDJFVFTHLOSDW-DNDLZOGFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Cell culture studies.
- Insect cell culture studies.
- To study the glass transition temperatures and phase relations for several saccharide-water systems.
- As medium supplement in the modified Luria-Bertani broth (LBM) medium for E. coli strains.
その他情報
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M5895-100G:
M5895-500G:
M5895-1KG:
M5895-VAR:
M5895-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)