Merck
M8378
Sigma-Aldrich
マルトトリオース
≥90% (HPLC)
別名:
α-D-Glc-(1→4)-α-D-Glc-(1→4)-D-Glc, O-α-DD-グルコピラノシル-(1→4)-O-α-D-グルコピラノシル-(1→4)-D-グルコース
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H32O16
CAS番号:
分子量:
504.44
Beilstein:
1443481
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
plant
品質水準
アッセイ
≥90% (HPLC)
フォーム
powder
white
mp
132 -135 °C ((270 - 275 °F ))
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless
アプリケーション
agriculture
保管温度
room temp
SMILES記法
[H][C@]1(O)O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@]2([H])O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@]3([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-4-7(22)8(23)12(27)17(31-4)34-15-6(3-21)32-18(13(28)10(15)25)33-14-5(2-20)30-16(29)11(26)9(14)24/h4-29H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16+,17-,18-/m1/s1
InChI Key
FYGDTMLNYKFZSV-PXXRMHSHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
グルコースからなる短鎖オリゴ糖であるマルトトリオースは甘い味がします。この三糖は、1,4結合している3つの α-D-グルコース分子で構成されています。
マルトトリオースは、E. coliのマルトースレギュノンの誘発剤として働く(1-4)-結合グルコースオリゴマーです。
アプリケーション
マルトトリオースは、次のような研究で使用されています:
  • ビールの最終発酵度の迅速測定を評価するための研究
  • 血球における第4世代ポリ(ポリピレンイミン)デンドリマーの影響を調べるための研究
マルトトリオースは、次のように使用されています:
  • 屈折率検出を用いる高性能液体クロマトグラフィー(HPLC-RID)による麦汁の炭水化物組成を測定するための炭水化物スタンダードとして
  • アミロマルターゼの糖転移活性を測定するためのアクセプター基質として
  • 加水分解活性アッセイや熱安定性アッセイにおけるアクセプター基質として
  • 炭水化物の赤外(IR)フーリエスペクトルを調べるための比較試験において
生物化学的/生理学的作用
マルトトリオースは、ヒト甘味受容体hT1R2/hT1R3のリガンドです。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な多糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M8378-500MG:
M8378-VAR:
M8378-25G:
M8378-5G:
M8378-BULK:
M8378-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
B J Jones et al.
Clinical science (London, England : 1979), 72(4), 409-414 (1987-04-01)
The jejunal absorption of glucose from (1-4)-linked glucose oligomers including maltotriose has been compared with that from free glucose and sucrose in normal subjects. A steady-state perfusion technique in vivo was used to study proximal jejunal assimilation of isotonic sugar-saline
O Raibaud et al.
Journal of bacteriology, 169(7), 3059-3061 (1987-07-01)
In a cell-free system programmed with a plasmid bearing a malP'-'lacZ gene fusion under the control of malPp, beta-galactosidase synthesis was strictly dependent on the presence of both the MalT activator protein and the inducer of the Escherichia coli maltose
J W Lee et al.
Applied and environmental microbiology, 65(12), 5265-5271 (1999-12-03)
Aureobasidium pullulans ATCC 42023 was cultured under aerobic conditions with glucose, mannose, and glucose analogs as energy sources. The exopolymer extracts produced under these conditions were composed of glucose and mannose. The molar ratio of glucose to mannose in the
Stefan Castritius et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 60(25), 6341-6348 (2012-06-06)
A new approach for the determination of the attenuation limit of beer samples using the specific fingerprint region of middle-infrared (MIR) spectroscopy in combination with multiple regression by partial least-squares (PLS) was developed using an attenuated total reflectance (ATR) module.
Alexa J Pullicin et al.
Chemical senses, 44(2), 123-128 (2018-12-28)
Although sweet-tasting saccharides possess similar molecular structures, their relative sweetness often varies to a considerable degree. Current understanding of saccharide structure/sweetness interrelationships is limited. Understanding how certain structural features of saccharides and/or saccharide analogs correlate to their relative sweetness can
プロトコル
Separation of Maltotriose; Maltose; Xylitol