由来生物
potato (tuber)
品質水準
製品種目
BioXtra
アッセイ
≥99% (HPLC)
フォーム
powder
テクニック
HPLC: suitable
不純物
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
≤0.3% glucose
≤1.0% maltotriose
強熱残分
≤0.1%
色
white
有効pH範囲
5.0-7 (25 °C, 180 g/L)
mp
125.13 °C (1013.25 hPa)
溶解性
H2O: 1 M, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES記法
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12+;/m0./s1
InChI Key
HBDJFVFTHLOSDW-DNDLZOGFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- カルボヒドラーゼ活性を検出するための基質
- 真菌Leucoagaricus gongylophorusを培養するための酵母窒素ベース(YNB)培地への炭水化物栄養補助剤
- Leucoagaricus gongylophorusマルターゼが酵素活性を示す基質、およびMichaellis-Menten定数(Km)の決定
ガスクロマトグラフィー-飛行時間型質量分析(GC-TOFMS)を使用して質量スペクトルを検討するための参照標準物質
生物化学的/生理学的作用
アプリケーション
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M9171-100G:
M9171-500G:
M9171-10MG:
M9171-VAR:
M9171-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Follow our procedure for the determination of alpha-Amylase activity. This enzymatic assay of a-Amylase guides you through the entire process and necessary calculations.
Chromatograms
application for HPLCライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)