由来生物
sugar cane
品質水準
グレード
for molecular biology
アッセイ
≥99.5% (GC)
フォーム
crystals
テクニック
HPLC: suitable
cryopreservation: suitable
electron microscopy: suitable
enzyme immunoassay: suitable
gas chromatography (GC): suitable
immunohistochemistry: suitable
不純物
≤0.1% free glucose
色
white
有効pH範囲
5.5-7 (25 °C, 342 g/L)
mp
185-187 °C (lit.)
溶解性
H2O: soluble 50 g + 50 mL
微量陽イオン
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Absorption
≤0.15 at 280 at 50%
≤0.20 at 260 at 50%
適合性
suitable for molecular biology
アプリケーション
agriculture
agriculture
life science and biopharma
metabolomics
sample preservation
その他の活性
DNase, RNase, protease, none detected
保管温度
room temp
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
InChI Key
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 腎組織の凍結保護を実施するため
- 花粉を発芽させるための固体発芽培地に含まれる成分として
- 花粉の発芽力を確認するためのトリフェニルテトラゾリウムクロライド(TTC)試験において
- 免疫組織化学的検査のための固定脳組織の凍結保護において
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
- 分子生物学、細胞生物学および生化学の研究に最適
- 重金属汚染物質のレベルが低いことが試験により確認済みで、さまざまな用途への適合性が保証されている
- DNase、RNase、およびプロテアーゼの試験が実施済み
- 分子生物学グレードのスクロースであり、サトウキビ糖に由来する
その他情報
同等製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S0389-VAR:
S0389-500G:4548173209661
S0389-BULK:
S0389-RSAMPLE:
S0389-5KG:4548173209678
S0389-EW:
S0389-6X500G:
S0389-1KG:4548173209654
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Centrifugation enables the separation of particles by sedimentation. Learn how to separate particles using a centrifuge and how to use Stokes' law to calculate the velocity of sedimentation.
プロトコル
Protocol for the preparation of Antibody Sensitized Sheep Erythrocytes. Includes product numbers and links.