Merck
721891
Supelco
スクロース 溶液
NMR reference standard, 2 mM in H2O:D2O (9:1) (99.9 atom % D), DSS 0.5 mM, NMR tube size 3 mm × 8 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H22O11
分子量:
342.30
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.12
グレード
NMR reference standard
品質水準
組成
DSS, 0.5 mM
sodium azide, 2 mM
濃度
2 mM in H2O:D2O (9:1) (99.9 atom % D)
テクニック
NMR: suitable
NMR管サイズ
3 mm × 8 in.
フォーマット
single component solution
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
数量
3 mm O.D. tube contains 0.235 mL.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
721891-VAR:
721891-BULK:
721891-8IN:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
スクロース EMPROVE® Bio, Ph. Eur., BP, NF, JP
SAFC
1.07654
スクロース
Matthias Lochner et al.
The Journal of experimental medicine, 205(6), 1381-1393 (2008-05-28)
The nuclear hormone receptor retinoic acid receptor-related orphan receptor gamma t (RORgamma t) is required for the generation of T helper 17 cells expressing the proinflammatory cytokine interleukin (IL)-17. In vivo, however, less than half of RORgamma t(+) T cells