Merck
S5016
Sigma-Aldrich
スクロース
ACS reagent
別名:
α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α-D-グルコピラノシルβ-D-フルクトフラノシド, β-D-フルクトフラノシル-α-D-グルコピラノシド, D(+)-サッカロース, 砂糖
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H22O11
CAS番号:
分子量:
342.30
Beilstein:
90825
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
由来生物
sugar cane
品質水準
グレード
ACS reagent
フォーム
powder or crystals
光学活性
[α]25/D +66.3 to +66.8°(lit.)
テクニック
HPLC: suitable
cryopreservation: suitable
immunohistochemistry: suitable
不純物
≤0.0008 meq/g Titratable acid
≤0.005% Insoluble matter
≤0.05% Invert sugar
強熱残分
≤0.01%
損失
≤0.03% loss on drying, 105°C
white
有効pH範囲
5.5-7.5 (25 °C, 342 g/L)
mp
185-187 °C (lit.)
溶解性
soluble 342 g/L at 20 °C (completely)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate, sulfite (as SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
アプリケーション
agriculture
cell analysis
life science and biopharma
metabolomics
保管温度
room temp
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
InChI Key
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
スクロースはグルコースとフルクトースで構成される二糖であり、数多くの生物学的プロセスにおけるエネルギー源として機能します。細胞培養においては、スクロースは抗凍結剤として機能して凍結中および融解中の細胞生存性を保つとともに、浸透圧平衡の維持と細胞生存率の向上を助けます。さらにスクロースは、植物、昆虫、および細菌の培養培地のサプリメントとして使用され、また各種酵素アッセイにも用いられています。生物医学的研究においては、オスモライト、藻類代謝産物、サッカロマイセスセレヴィシエ代謝産物、大腸菌代謝産物、およびマウス代謝産物としての役割を果たします。
アプリケーション
スクロースは以下に使用されています
  • 植物-病原体相互作用および植物免疫反応の分子的および生化学的側面を調べるための成長培地に
  • 抗生物質によって誘発された腸内微生物叢の変化と、神経免疫相互作用に対するその影響に関する研究における抗凍結剤として
生物化学的/生理学的作用
スクロースは重要なエネルギー源として機能し、代謝的変換を受けて細胞機能と細胞呼吸に必要なアデノシン三リン酸(ATP)を産生します。植物生物学においては、スクロースは光合成の中心となり、さまざまな植物部位における貯蔵炭水化物として機能します。細胞生物学においては細胞の浸透圧平衡の維持を助け、実験室では抗凍結剤として使用され、また生合成に関与して二次代謝産物の形成をもたらします。
特徴および利点
  • 細胞生物学および生化学の研究に適している
  • 重金属汚染物質のレベルが低いことが試験により確認済みで、さまざまな用途への適合性が保証されている
  • 微量陰イオンおよび陽イオンの試験が実施済み
  • ACSグレードのスクロースであり、サトウキビ糖に由来する
その他情報
生化学の領域に関する追加情報を請求するには、このフォームに必要事項を入力してください。
お客様の研究に適したメルクの広範な二糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S5016-4X2.5KG:4548173210919
S5016-1KG:4548173210889
S5016-VAR:
S5016-2.5KG:4548173210896
S5016-25G:4548173210902
S5016-BULK:
S5016-6X500G:4548173210933
S5016-500G:4548173210926
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
スクロース Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1001
スクロース
スクロース European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
S1600000
スクロース
OXIDATIVE SIGNAL-INDUCIBLE1 induces immunity by coordinating N-hydroxypipecolic acid, salicylic acid, and camalexin synthesis
Rawat et al.
The New phytologist, 237, 1285-1301 (2023)
Mònica Aguilera et al.
International journal of molecular sciences, 22(15) (2021-08-08)
Interactions between the intestinal microbiota, immune system and nervous system are essential for homeostasis in the gut. Inflammasomes contribute to innate immunity and brain-gut interactions, but their role in microbiota-neuro-immune interactions is not clear. Therefore, we investigated the effect of
Denise Harrison et al.
Pediatrics, 130(5), 918-925 (2012-10-10)
The use of oral sucrose has been the most extensively studied pain intervention in newborn care to date. More than 150 published studies relating to sweet-taste-induced calming and analgesia in human infants have been identified, of which 100 (65%) include
Rafaela Ribeiro Reis et al.
Plant science : an international journal of experimental plant biology, 221-222, 59-68 (2014-03-25)
Drought is one of the most challenging agricultural issues limiting sustainable sugarcane production and, in some cases, yield losses caused by drought are nearly 50%. DREB proteins play vital regulatory roles in abiotic stress responses in plants. The transcription factor
Julia B Cordero et al.
The EMBO journal, 33(13), 1474-1491 (2014-05-03)
The non-receptor tyrosine kinase c-Src, hereafter referred to as Src, is overexpressed or activated in multiple human malignancies. There has been much speculation about the functional role of Src in colorectal cancer (CRC), with Src amplification and potential activating mutations