Merck
84100
Millipore
スクロース
suitable for microbiology, ACS reagent, ≥99.0%
別名:
α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α-D-グルコピラノシルβ-D-フルクトフラノシド, β-D-フルクトフラノシル-α-D-グルコピラノシド, D(+)-サッカロース, 砂糖
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H22O11
CAS番号:
分子量:
342.30
Beilstein:
90825
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106212
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
≥99.0%
形状
powder
光学活性
[α]20/D 66.3 to 66.8°, c = 26% in H2O
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
包装
pkg of 1 kg
pkg of 250 g
pkg of 5 kg
保管条件
(Tightly closed)
不純物
≤0.0008 meq/g free acid
≤0.005% water insoluble matter
≤0.05% invert sugar
≤5 mg/kg heavy metals (as Pb)
強熱残分
≤0.01% (as SO4)
損失
≤0.03% loss on drying, 105 °C
pH
7.0 (20 °C, 100 g/L in water)
mp
185-187 °C (lit.)
溶解性
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
sulfate, sulfite (as SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
As: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
アプリケーション
microbiology
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
InChI Key
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
スクロースは、微生物培養培地の炭素源として使用できます。エネルギーと炭素の供給源を微生物にもたらして、微生物の増殖をサポートします。スクロースは、さまざまな細菌、真菌、および酵母の単離と培養に用いる数種類のタイプの培地の調製に使用されます。スクロースは通常、スクロース含有培地で増殖するさまざまな細菌を同定および分化するための培地に使用されます。スクロースを添加したマッコンキー寒天培地などの発色寒天培地も、菌株の同定によく用いられます。スクロースは、食品業界で一般に使用される乳酸菌などの特定の生物を単離および培養するための、特殊な培地にも使用できます。さらに、スクロースは、各種タイプの糖類を発酵させる能力に基づいてさまざまな腸内細菌を鑑別するTSI試験(triple sugar iron test)などにおける、培地処方の鑑別試薬としても機能します。
アプリケーション
スクロースは、さまざまな医薬品、環境、および食品・飲料サンプルから細菌、酵母、およびカビを増殖および同定するための、多くの微生物培養培地の構成成分として一般的に使用されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
84100-VAR:
84100-1KG:
84100-BULK:
84100-5KG:
84100-250G:
84100-6X1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
スクロース EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, NF
SAFC
1.00892
スクロース
Can sonication enhance release from liquid-core capsules
3 with a hydrogel membrane?
Liguo Zhang
Journal of Colloid and Interface Science (2011)
Quantitative 1H NMR with external standards: use in preparation of calibration solutions for algal toxins and other natural products.
Burton IW, Quilliam MA, Walter JA.
Analytical Chemistry, 77(10), 3123-3131 (2005)
D. H. Lewis
Storage Carbohydrates in Vascular Plants: Distribution, Physiology and Metabolism, 53 -53 (1984)
Denise Harrison et al.
Pediatrics, 130(5), 918-925 (2012-10-10)
The use of oral sucrose has been the most extensively studied pain intervention in newborn care to date. More than 150 published studies relating to sweet-taste-induced calming and analgesia in human infants have been identified, of which 100 (65%) include
Rafaela Ribeiro Reis et al.
Plant science : an international journal of experimental plant biology, 221-222, 59-68 (2014-03-25)
Drought is one of the most challenging agricultural issues limiting sustainable sugarcane production and, in some cases, yield losses caused by drought are nearly 50%. DREB proteins play vital regulatory roles in abiotic stress responses in plants. The transcription factor
資料
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.