Merck
S9378
Sigma-Aldrich
スクロース
≥99.5% (GC)
別名:
α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α-D-グルコピラノシルβ-D-フルクトフラノシド, β-D-フルクトフラノシル-α-D-グルコピラノシド, D(+)-サッカロース, 砂糖
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H22O11
CAS番号:
分子量:
342.30
Beilstein:
90825
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
由来生物
sugar cane
品質水準
アッセイ
≥99.5% (GC)
形状
crystals
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤5 ppm heavy metals
white
有効pH範囲
5.5-7.5 (25 °C, 342 g/L)
mp
185-187 °C (lit.)
溶解性
H2O: 0.5 g/mL, clear, colorless
吸収
≤0.2 at 260 in water (50 G plus 50 mL)
≤0.2 at 280 in water (50 G plus 50 mL)
アプリケーション
agriculture
その他の活性
RNase, none detected
保管温度
room temp
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
InChI Key
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
スクロースは、
  • 植物の栽培と再生
  • 凍結保存
  • 明瞭かつ妨害されない脳/身体イメージング反応混液とコンピューター解析(CUBIC)に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
非還元性二糖であるスクロースは、植物などの光合成生物中に豊富に存在します。糖蜜の主要成分です。スクロースは食品工業で液糖として使用されます。食品と飲料の成分でもあります。スクロースは高等植物の成長と発育に関与します。ヒトの重要な多量栄養素です。スクロースは甘味剤として食品に使用されます。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な二糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S9378-5G:4548173211909
S9378-1KG:4548173211886
S9378-BULK:
S9378-10KG:4548173211879
S9378-500G:4548173211893
S9378-VAR:
S9378-5KG:4548173211916
S9378-5G-KC:
S9378-10MG:4548173297385
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
High-resolution 3D imaging of whole organ after clearing: taking a new look at the zebrafish testis
Fretaud M, et al.
Scientific reports, 7(8), 43012-43012 (2017)
Transformation of nuclear and plastomic plant genomes by biolistic particle bombardment
Maenpaa P, et al.
Molecular Biotechnology, 13(1), 67-72 (1999)
Conductometric biosensors
Biological Identification, 153-193 (2014)
Ovary and Ovulation: Fresh and cryopreserved ovarian tissue samples from donors with lymphoma transmit the cancer to graft recipients
Shaw J M, et al.
Human Reproduction, 11(8), 1668-1673 (1996)
Disaccharides, oligosaccharides and polysaccharides
Carbohydrates: The Essential Molecules of Life, 321-341 (2009)
Chromatograms
application for HPLC