Merck
HPLCによる糖分析、CYCLOBOND I 2000
HPLCによる糖分析、CYCLOBOND I 2000 application for HPLC
材料
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec® CYCLOBOND I 2000 キラルHPLCカラム
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
標準
製品番号
詳細
価格
スクロース
≥99.5% (GC)
D-(+)-マルトース 一水和物
≥99% (HPLC), BioXtra
D-(−)-フルクトース
≥99% (HPLC), BioXtra
ラクトース
tested according to Ph. Eur.
CONDITIONS
column
CYCLOBOND I 2000, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20024AST)
mobile phase
[A] water; [B] acetonitrile; (15:85, A:B)
flow rate
1 mL/min
column temp.
35 °C
detector
ELSD at 35°C and 3.2 bar nitrogen
injection
10 μL
sample
0.5 mg/mL each in water:acetonitrile, 25:75