Merck
S7903
Sigma-Aldrich
スクロース
≥99.5% (GC), BioXtra
別名:
α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α-D-グルコピラノシルβ-D-フルクトフラノシド, β-D-フルクトフラノシル-α-D-グルコピラノシド, D(+)-サッカロース, 砂糖
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H22O11
CAS番号:
分子量:
342.30
Beilstein:
90825
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
由来生物
sugar cane
品質水準
製品種目
BioXtra
アッセイ
≥99.5% (GC)
形状
crystals
光学活性
[α]20/D +66.5±1°, c = 10 in H2O(lit.)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
不純物
Insoluble matter, passes filter test
強熱残分
≤0.01% (as SO4)
損失
≤0.2% loss on drying, HV, 18 - 26°C
white
pH
5.5-7.5 (20 °C, 1 M in H2O)
mp
185-187 °C (lit.)
溶解性
H2O: 1 M, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
As: ≤0.0001%
Ba: ≤0.0005%
Bi: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Li: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Mo: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
吸収
≤0.07 at 280 in H2O at 1 M
≤0.09 at 260 in H2O at 1 M
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
InChI Key
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
スクロースは、細胞/細胞小器官分離のための密度勾配作成に使用されることがあります。本溶液の屈折率は密度に直接関係すると考えられます。 さらにスクロースは、植物、昆虫、及び細菌の培養培地及び様々な酵素アッセイのサプリメントとして使用されることがあります。
調製ノート
溶液は最高121℃で15~20分間オートクレーブ処理することができます。ある程度、オートクレーブが所要の温度及び圧力に達する速度に応じて、グルコース及びフルクトースへの加水分解が発生します。 溶液がカラメル化しないように注意してください。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な二糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Dawson, R.M.C., et al.
Data for Biochemical Research, 545-546 (1986)
Rickwood, D., ed.
Centrifugation - a practical approach, Appendix IV-Appendix IV (1984)
Lara Hassan et al.
mBio, 10(4) (2019-07-04)
It is essential for microbes to acquire information about their environment. Fungi use soluble degradation products of plant cell wall components to understand the substrate composition they grow on. Individual perception pathways have been well described. However, the interconnections between
Denise Harrison et al.
Pediatrics, 130(5), 918-925 (2012-10-10)
The use of oral sucrose has been the most extensively studied pain intervention in newborn care to date. More than 150 published studies relating to sweet-taste-induced calming and analgesia in human infants have been identified, of which 100 (65%) include
Rafaela Ribeiro Reis et al.
Plant science : an international journal of experimental plant biology, 221-222, 59-68 (2014-03-25)
Drought is one of the most challenging agricultural issues limiting sustainable sugarcane production and, in some cases, yield losses caused by drought are nearly 50%. DREB proteins play vital regulatory roles in abiotic stress responses in plants. The transcription factor
プロトコル
Enzymatic Assay of Invertase