由来生物
plant
品質水準
認証
meets analytical specifications of BP
meets analytical specifications of NF
meets analytical specifications of Ph. Eur.
詳細
color index <= 45
グレード
puriss.
形状
solid
光学活性
[α]20/D +66.3 to +67.0°, c = 26% in H2O
品質
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF
不純物
dextrine, complies
invert sugar, complies
organic volatile impurities, in accordance (GC)
reducing sugar, complies
residual solvents, complies
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
≤0.0035% Chloride (Cl)
≤0.006% Sulfate (SO4)
≤10 ppm Sulfite (SO2)
≤250 EU/g endotoxins (LAL test)
≤5 ppm Heavy Metals (lead)
強熱残分
≤0.01% (as SO4)
損失
≤0.1% loss on drying, 105 °C, 3 h
色
white
有効pH範囲
5.5-7 (25 °C, 342 g/L)
導電率
≤35 μS/cm
mp
185 - 187 °C ((365 - 369 °F ))
185-187 °C (lit.)
溶解性
alcohol: soluble 1 gm in 170 ml
methanol: soluble 1 gm in 100ml
H2O: 342 g/L at 20 °C
alcohol: insoluble (Dehydrated)
glycerol: moderately soluble
pyridine: moderately soluble
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤30 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤60 mg/kg
sulfite (SO32-): ≤10 mg/kg
微量陽イオン
Ca:, in accordance
Pb: ≤0.5 mg/kg
適合性
complies for appearance of solution
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
InChI Key
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- オーキシンは、Lilium lancifolium におけるスクロース代謝を媒介することで鱗芽形成を制御:この研究では、オーキシンのシグナル伝達によって促進される植物の鱗芽形成の制御におけるスクロースの役割に焦点を当て、植物の発生プロセスにおけるその重要性を示しています(Xin et al., 2024)。
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
16104-10KG:
16104-6X250G:
16104P-25KG:
16104S-200KG:
16104-2.5KG:
16104S-500KG:
2550128:
16104-50KG:
2519261:
16104S-25KG:
16104-6X2.5KG:
16104-25KG:
16104-40G:
16104-1KG:
16104US-25KG:
16104-VAR:
16104-100G:
16104-250G:
16104-6X100G:
16104-BULK:
16104-6X1KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック