安全性情報
06753
Sigma-Aldrich
イソドデカン
mixture of isomers, technical, ≥80% (GC)
別名:
2-Methylundecane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H26
CAS番号:
分子量:
170.33
EC Number:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
グレード
technical
アッセイ
≥80% (GC)
形状
liquid
SMILES記法
CC(CC(C)(C)C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C12H26/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12(2)3/h12H,4-11H2,1-3H3
InChI Key
GTJOHISYCKPIMT-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
98.6 °F - closed cup
引火点(℃)
37 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
06753-25ML-F:
06753-VAR-F:
06753-5ML-F:
06753-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Silicone elastomer blends: A novel topical drug delivery platform.
Hyder A Aliyar et al.
Journal of cosmetic science, 68(1), 74-78 (2018-02-22)
Astrid Maruti et al.
Journal of chromatography. A, 1551, 41-51 (2018-04-14)
A novel extraction technique is proposed in which the Multiple Headspace Extraction (MHE) approach is used in conjunction with Headspace Sorptive Extraction (HSSE) and Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS) detection. The extraction method was developed to determine volatile compounds in macroalgae.