Merck
418102
Sigma-Aldrich
ブチルアルデヒド
purified by redistillation, ≥99.5%
別名:
ブタナール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2CHO
CAS番号:
分子量:
72.11
Beilstein:
506061
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
2.5 (vs air)
品質水準
蒸気圧
90 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5%
フォーム
liquid
自己発火温度
390 °F
精製方法
redistillation
expl. lim.
12.5 %
屈折率
n20/D 1.380 (lit.)
bp
75 °C (lit.)
mp
−96 °C (lit.)
密度
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
aldehyde
官能
pungent
SMILES記法
[H]C(=O)CCC
InChI
1S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h4H,2-3H2,1H3
InChI Key
ZTQSAGDEMFDKMZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Butyraldehyde, also known as Butanal, is an aliphatic aldehyde, that is commonly used as a versatile building block in various organic reactions, such as in the synthesis of diverse C4–C8 alcohols, esters, amines, and carboxylic acids.
アプリケーション
Butyraldehyde can be used as a reactant in the:
  • Reductive amination of various nitroarene derivatives to synthesize mono-N-alkylated aniline derivatives.
  • Ionic liquid-catalyzed Knoevenagel condensation with active methylene compounds to synthesize substituted electrophilic alkenes.
  • NiCl2-catalyzed synthesis of α-aminonitriles by reacting with amines and trimethylsilyl cyanides.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
<50.0 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
< 10 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
418102-800ML:
418102-BULK:
418102-100ML:
418102-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Phosphazene base promoted anionic polymerization of n-butyraldehyde
Inge W, et al.
European Polymer Journal, 93, 97-102 (2017)
Aldol addition of butyraldehyde over solid base catalysts.
Zhang G, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 62(6), 2070-2072 (1989)
Self-condensation of n-butyraldehyde over solid base catalysts.
Tsuji H, et al.
J. Catal., 148(2), 759-770 (1994)
Renewable synthesis of n-butyraldehyde from glucose by engineered Escherichia coli
Jason T K, et al.
Biotechnology for Biofuels, 10, 1-10 (2017)
Heterogeneous photocatalytic oxidation of gas-phase organics for air purification: acetone, 1-butanol, butyraldehyde, formaldehyde, and m-xylene oxidation.
Peral J and Ollis DF.
J. Catal., 1136(2), 554-565 (1992)