グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
品質水準
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
蒸気密度
2.5 (vs air)
蒸気圧
90 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
95%
自己発火温度
390 °F
expl. lim.
12.5 %
屈折率
n20/D 1.380 (lit.)
bp
75 °C (lit.)
mp
−96 °C (lit.)
密度
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
cocoa; green; musty; pungent
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]C(=O)CCC
InChI
1S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h4H,2-3H2,1H3
InChI Key
ZTQSAGDEMFDKMZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
<50.0 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
< 10 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W221910-25G:
W221910-SAMPLE-K:
W221910-100G:
W221910-BULK:
W221910-BULK-K:
W221910-100G-K:
W221910-VAR-K:
W221910-SAMPLE:
W221910-1KG-K:
W221910-1KG:
W221910-25G-K:
この製品を見ている人はこちらもチェック