Merck
W236128
Sigma-Aldrich
δ-デカラクトン
greener alternative
natural, ≥98%, FCC, FG
別名:
(±)-5-デカノリド, δ-デカノラクトン, (±)-δ-ペンチルδ-バレロラクトン, (±)-6-ペンチルテトラヒドロ-2H-ピラン-2-オン, 5-ヒドロキシデカン酸δ-ラクトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H18O2
CAS番号:
分子量:
170.25
FEMA番号:
2361
Beilstein:
117520
EC Number:
欧州評議会番号:
621
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
10.007
NACRES:
NA.21
官能:
coconut; creamy; fatty; milk; peach; sweet
グレード:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
認証:
follows IFRA guidelines
食物アレルゲン:
no known allergens
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
品質水準
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥98%
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
屈折率
n20/D 1.458 (lit.)
bp
117-120 °C/0.02 mmHg (lit.)
mp
−27 °C (lit.)
密度
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
環境により配慮した代替製品カテゴリ
官能
coconut; creamy; fatty; milk; peach; sweet
SMILES記法
CCCCCC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C10H18O2/c1-2-3-4-6-9-7-5-8-10(11)12-9/h9H,2-8H2,1H3
InChI Key
GHBSPIPJMLAMEP-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CYP1A2(1544)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
δ-デカラクトンは、脱脂粉乳、蒸発および乾燥全乳に含まれる主な風味化合物です。脂肪を含有する乳製品中のココナッツ様の不快なにおい(異臭)の要因であることが報告されています。
自然発生:シェリー、白ワイン、マンゴー、キャッサバ、ローガンベリーおよび新鮮なプラム。
メルクは、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)の4つのカテゴリーの1つに属するグリーン代替品をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品はバイオベース製品であり、グリーンケミストリーの原則である“危険性の少ない化学合成”と“再生可能原料の使用”で重要な改善が示されています。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W236128-1KG-K:4548173968261
W236128-100G:
W236128-1KG:
W236128-25G:
W236128-SAMPLE:
W236128-100G-K:4548173968254
W236128-VAR-K:
W236128-BULK-K:
W236128-SAMPLE-K:
W236128-25G-K:4548173968278
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Aroma-active components of nonfat dry milk
Karagul-Yuceer Y, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 49(6), 2948-2953 (2001)
The Coconut-Like Flavor Defect of Milk Fat. II. Demonstration of ?-Decalactone in Dried Cream, Dry Whole Milk, and Evaporated Milk1.
Keeney PG & Patton S.
The Journal of Dairy Research, 39(8), 1114-1119 (1956)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 21, 51-51 (1996)
Gas Chromatographic Analysis of Flavor in Processed Milks1, 2.
Patton S.
The Journal of Dairy Research, 44(2), 207-214 (1961)