Merck
W374400
Sigma-Aldrich
マッソイアラクトン
greener alternative
natural, ≥95%, FG
別名:
6-ペンチル-5,6-ジヒドロピラン-2-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16O2
CAS番号:
分子量:
168.23
FEMA番号:
3744
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
10.037
NACRES:
NA.21
由来生物
massoia bark (oil)
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
natural
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
≥95%
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
環境により配慮した代替製品カテゴリ
官能
coconut; creamy; fatty; nutty; fruity
SMILES記法
O=C1C=CCC(CCCCC)O1
InChI
1S/C10H16O2/c1-2-3-4-6-9-7-5-8-10(11)12-9/h5,8-9H,2-4,6-7H2,1H3
InChI Key
NEDIAPMWNCQWNW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの 12 原則の 1 つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品はバイオベースであるため、「危険性の低い化学合成」および「再生可能な原料の使用」と一致しています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
W374400-SAMPLE-K:
W374400-100G-K:4548173343853
W374400-BULK-K:
W374400-25G-K:4548173343860
W374400-VAR-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)