Merck
W236004
Sigma-Aldrich
γ-デカラクトン
≥98%, FCC, FG
別名:
γ-デカノラクトン, 4-ヒドロキシデカン酸γ-ラクトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H18O2
CAS番号:
分子量:
170.25
FEMA番号:
2360
EC Number:
欧州評議会番号:
2230
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
10.017
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.449 (lit.)
bp
281 °C
密度
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
creamy; fruity; peach; sweet
SMILES記法
CCCCCCC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C10H18O2/c1-2-3-4-5-6-9-7-8-10(11)12-9/h9H,2-8H2,1H3
InChI Key
IFYYFLINQYPWGJ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CYP1A2(1544)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
モモに含まれる揮発性の主な芳香化合物であるγ-デカラクトンは、その明確なモモの香りにより、食品産業で香味剤として使用できます。また、イチゴやアプリコットにも含まれています。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
276.8 °F - closed cup
引火点(℃)
136 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W236004-SAMPLE:
W236004-10KG:
W236004-1KG:
W236004-5KG:
W236004-10KG-K:4548173338224
W236004-VAR-K:
W236004-BULK-K:
W236004-1KG-K:4548173338231
W236004-5KG-K:4548173338248
W236004-SAMPLE-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Aroma characterization of various apricot varieties using headspace?solid phase microextraction combined with gas chromatography?mass spectrometry and gas chromatography?olfactometry.
Guillot S, et al.
Food Chemistry, 96(1), 147-155 (2006)
Mohatmed Abdel-Latief et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 105(26), 8914-8919 (2008-06-27)
Epoxide hydrolases (EHs) are enzymes occurring in virtually any living organism. They catalyze the hydrolysis of epoxide containing lipids and are involved in crucial mechanisms, such as the detoxification of xenobiotics or the regulation of inflammation and blood pressure. Here
Scale-up of natural product formation and isolation.
Ralf G Berger et al.
Molecular nutrition & food research, 49(8), 732-743 (2005-07-02)
Hirotoshi Tamura et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 53(13), 5397-5401 (2005-06-23)
Authenticity assessment of gamma-decalactone (1) and delta-decalactone (2) from peach (Prunus persica var. persica), apricot (Prunus armeniaca), and nectarine (Prunus persica var. nectarina) was performed using gas chromatography-isotope ratio mass spectrometry (GC-IRMS) in the combustion (C) and pyrolysis (P) mode.
E Escamilla García et al.
Journal of applied microbiology, 103(5), 1508-1515 (2007-10-24)
To detect rate-limiting steps in the production of lactones by studying the combined effect of pH and aeration on their accumulation. A Doehlert experimental design was chosen to evaluate the accumulation of four lactones in the pH (3.5-7.3) and K(L)a