Merck
W309109
Sigma-Aldrich
γ-ウンデカラクトン
≥98%, FCC, FG
別名:
ウンデカンγ-ラクトン, アルデヒドC14
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H20O2
CAS番号:
分子量:
184.28
FEMA番号:
3091
EC Number:
欧州評議会番号:
179
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
10.002
NACRES:
NA.21
官能:
coconut; creamy; fatty; fruity; peach
グレード:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
認証:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.45 (lit.)
bp
164-166 °C/13 mmHg (lit.)
密度
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
coconut; creamy; fatty; fruity; peach
SMILES記法
CCCCCCCC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C11H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-10-8-9-11(12)13-10/h10H,2-9H2,1H3
InChI Key
PHXATPHONSXBIL-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CYP1A2(1544)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
γγ-ウンデカラクトンは、低脂肪アイスクリームに含まれる揮発性香味成分です。
アプリケーション
  • Investigation of Lactone Chiral Enantiomers and Their Contribution to the Aroma of Longjing Tea by Odor Activity Value and S-Curve.: This study explores the chiral enantiomers of lactones, including γ-Undecalactone, and their impact on the aroma profile of Longjing tea, using odor activity value and S-curve methods to quantify their contributions (Zhu et al., 2023).
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
293.0 °F - closed cup
引火点(℃)
145 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W309109-5KG:
W309109-10KG:
W309109-SAMPLE:
W309109-1KG-K:
W309109-SAMPLE-K:
W309109-10KG-K:
W309109-5KG-K:
W309109-VAR-K:
W309109-BULK-K:
W309109-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Total phenolic compounds, antioxidant activity and nutritional values of sugar-free and reduced-fat milk-based ice cream enriched with selected herb ingredients.
Limsuwan T.
Asia-Pacific Journal of Science and Technology , 19(4), 515-525 (2017)
Laura E Korhonen et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(11), 3808-3815 (2005-05-27)
The purpose of this study was to determine the cytochrome P450 1A2 (CYP1A2) inhibition potencies of structurally diverse compounds to create a comprehensive three-dimensional quantitative structure-activity relationship (3D-QSAR) model of CYP1A2 inhibitors and to use this model to predict the