Merck
W256323
Sigma-Aldrich
シス-3-ヘキセン-1-オール
greener alternative
natural, >98%, FCC, FG
別名:
Leaf alcohol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5CH=CHCH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
100.16
FEMA番号:
2563
Beilstein:
1719712
EC Number:
欧州評議会番号:
750
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
2.056
NACRES:
NA.21
官能:
green
グレード:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
認証:
follows IFRA guidelines
食物アレルゲン:
no known allergens
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
品質水準
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
蒸気密度
3.45 (vs air)
アッセイ
>98%
組成
Contains EU1223/2009 restricted Limonene (sum of D, L, and DL)
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
屈折率
n20/D 1.44 (lit.)
bp
156-157 °C (lit.)
密度
0.848 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
limonene (sum of D, L and DL)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
官能
green
SMILES記法
CC\C=C/CCO
InChI
1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h3-4,7H,2,5-6H2,1H3/b4-3-
InChI Key
UFLHIIWVXFIJGU-ARJAWSKDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
cis-3-Hexen-1-ol is one of the key volatile constituents of green leaf volatiles(GLV) that can act as an attractant to various insects. It is emitted by green plants when they are physically damaged.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
111.2 °F - closed cup
引火点(℃)
44 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W256323-1KG-K:4548173970554
W256323-SAMPLE:
W256323-1KG:
W256323-4KG-K:4548173970561
W256323-100G-K:4548173970547
W256323-BULK-K:
W256323-4KG:
W256323-VAR-K:
W256323-100G:
W256323-SAMPLE-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
(Z)-3-Hexenol induces defense genes and downstream metabolites in maize.
Farag MA, et al.
Planta, 220(6), 900-909 (2005)
Plant?plant signaling: ethylene synergizes volatile emission in Zea mays induced by exposure to (Z)-3-hexen-1-ol.
Ruther J & Kleier S.
Journal of Chemical Ecology, 31(9), 2217-2222 (2005)
David G James
Journal of chemical ecology, 31(3), 481-495 (2005-05-19)
Fifteen synthetic herbivore-induced plant volatiles (HIPVs) were field-tested for attractivity to beneficial insects in two experiments conducted in an open field and a hop yard in Washington State. Eleven insect species or families showed significant attraction to 13 HIPVs. The
Defensive function of herbivore-induced plant volatile emissions in nature.
Kessler A & Baldwin IT.
Science, 291(5511), 2141-2144 (2001)
Peter de Groot et al.
Journal of chemical ecology, 34(9), 1170-1179 (2008-07-05)
Green leaf volatiles (GLVs) function as host attractants, pheromone synergists, or sexual kairomones for a number of coleopteran folivores. Hence, we focused on host GLVs to determine if they were attractive to adults of the emerald ash borer, Agrilus planipennis